Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxikroppspolarografiska elektroder för upplöst syre
Beskrivning
Orion DO Probe Orion 083005A används med Orion 830A, 835A meter. Kabellängd: 1,5m, 8-stifts vattentät DIN-anslutning.
Orion DO-sond Orion 083010A används med Orion 862A-mätare. Kabellängd: 3m, 8-polig vattentät DIN-anslutning.
Orion DO-sond Orion 083005D används med Orion 810Aplus, 850Aplus-mätare. Kabellängd: 1,5m, 8-polig DIN-anslutning.
Orion DO Probe Orion 083005MD används med Orion Star™ Seriemätare. Kabellängd: 1,5m, 9-stifts MiniDIN-kontakt.
Orion DO Probe Orion 083010MD : Kabellängd: 3m, 9-stifts MiniDIN-kontakt.
Orion DO-sond Orion 083025MD : Kabellängd: 10m, 9-stifts MiniDIN-kontakt.
Orion DO-sond Orion 083060MD ; Kabellängd: 20m, 9-stifts MiniDIN-kontakt.
Rekommenderas för:
För laboratorium/fält
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 3m kabel |
| Drift | ∼0,1 %/dag |
| Längd (engelska) Kabel | 9,8 fot |
| Längd (metrisk) kabel | 3 m |
| Max. Övertryck | 6 bar |
| Min. Provflöde | 10 cm/sek. |
| Syreförbrukning | 0,008 μg/h (mg/L) -1 vid 20 °C |
| Svarstid | 90 % av slutvärdet på 10 sek. |
| Sensortyper | Dubbla termiskt separerade |
| Anslutningar | 9-stifts MiniDIN |
| Visa mer |