Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxikroppspolarografiska elektroder för upplöst syre
Produktkod. 10245822
Change view
Längd (engelska) Kabel:
4,9 fot
9,8 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Kabel Förpackningsstorlek
10245822 4,9 fot Varje
10193082 9,8 fot Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10245822 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 083005MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10150.00 SEK
    9342.90 SEK / Paket med 1
    Save 807.10 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få noggranna avläsningar av löst syre, utan ansträngning, i laboratoriet eller på plats.
Thermo Scientific Orion Polarografisk DO-elektrod 083010MD uppfyller SM 4500-O G, ASTM D888-09 (B).
Orion DO Probe Orion 083005A används med Orion 830A, 835A meter. Kabellängd: 1,5m, 8-stifts vattentät DIN-anslutning.
Orion DO-sond Orion 083010A används med Orion 862A-mätare. Kabellängd: 3m, 8-polig vattentät DIN-anslutning.
Orion DO-sond Orion 083005D används med Orion 810Aplus, 850Aplus-mätare. Kabellängd: 1,5m, 8-polig DIN-anslutning.
Orion DO Probe Orion 083005MD används med Orion Star™ Seriemätare. Kabellängd: 1,5m, 9-stifts MiniDIN-kontakt.
Orion DO Probe Orion 083010MD : Kabellängd: 3m, 9-stifts MiniDIN-kontakt.
Orion DO-sond Orion 083025MD : Kabellängd: 10m, 9-stifts MiniDIN-kontakt.
Orion DO-sond Orion 083060MD ; Kabellängd: 20m, 9-stifts MiniDIN-kontakt.
Rekommenderas för:
För laboratorium/fält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Minska sondservicetiden och eliminera monteringsproblem
Drift ∼0,1 %/dag
Längd (engelska) Kabel 4,9 fot
Längd (metrisk) kabel 1.5 m
Max. Övertryck 6 bar
Min. Provflöde 10 cm/sek.
Syreförbrukning 0,008 μg/h (mg/L) -1 vid 20 °C
Svarstid 90 % av slutvärdet på 10 sek.
Sensortyper Dubbla termiskt separerade
Anslutningar 9-stifts MiniDIN
Certifikat och efterlevnad ASTM D888, Standard Methods 4500-O G or H, ISO 5814
För användning med (utrustning) Orion Star Series mätare
Typ DO-sond, Mini-DIN-kontakt
Förvaringskrav -5 °C till +50 °C
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0 to 90 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C