Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Cell Conductivity Probes
Beskrivning
Praktiskt taget eliminera störningsfel i kantfälten med avancerade Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Cell Conductivity Probes. Dessa sonder är hållbara och extremt exakta under många olika förhållanden. 4-cellsdesignen kompenserar för elektrodnedsmutsning, kabellängd, kontaktresistans, polarisationsfel och störningsfel i kantfälten. Dessa konduktivitetssonder är idealiska för hög- och standardkonduktivitetsprover och svåra prover som avloppsvatten, avrinningsvatten och lera. DuraProbe 4-cells konduktivitetsprober är kompatibla med Thermo Scientific™ Orion Star™ och Versa Star Pro™ bänk- och bärbara konduktivitetsmätare. Tillsammans kan instrumenten användas för att generera exakta, repeterbara avläsningar för konduktivitet, resistivitet, TDS och salinitet.
Funktioner
Eliminerar i princip felstörningar i fransfält med avancerade Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-cellledningsprober.
Dessa prober är hållbara och extremt exakta under en mängd olika förhållanden. 4-cell-designen kompenserar för elektrodbeläggning, kabellängd, kontaktresistans, polarisationsfel och interferensfel i fransfältet. Epoxi-/grafitcellmaterialet är extremt hållbart och kemiskt resistent, och dessa ledningsledningsprober är idealiska för hög- och standardledningsegenskaper eller svåra prover såsom avloppsvatten, avrinningsvatten och lera.
DuraProbe 4-cells ledningskraftsprober är kompatibla med Thermo Scientific™ Orion, Star™ Lab, Pro Star™ Star™, Versa Star Pro™ bench och portabla ledningsmätare. Tillsammans kan instrumenten användas för att generera noggranna, repeterbara avläsningar för ledningsförmåga, resistivitet, TDS och salthalt.
Lösningar krävs:
Standarder
- 011008 100 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
- 01100910 147 μS/cm ledningsstandard, 10 fickor
- 011007 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
- 01100710 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 10 fickor
- 011006 12,9 mS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 5 x 60 ml flaskor
- 01100610 12,9 mS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 10 fickor
- 011005 ledningsförmågasstandard på 111 mS/cm, 5 x 60 ml flaskor
- 01100510 111 mS/cm ledningsförmåga, 10 fickor
Föremål som ingår med
- 011006 12,9 mS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 60 ml 1 flaska
- 011007 1413 μS/cm ledningsförmåga/TDS-standard, 60 ml 1 flaska
Garantiperiod
- 24 månader från köpdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,475 cm-1 |
| Kontakttyper | 8-stifts Mini-DIN |
| För användning med (utrustning) | Orion Star Series mätare |
| Sensortyper | 4-elektrods grafitcell |
| Typ | 4-elektrods konduktivitetscell, Mini-Din-kontakt |
| Beskrivning | DuraProbe 4-cells laboratorie- och fältkonduktivitetssond, 1,5 m |
| Diameter (engelska) Kropp | 0,59 tum |
| Diameter (metrisk) kropp | 15 mm |
| Längd (engelska) Kabel | 5 fot |
| Längd (metrisk) kabel | 1.5 m |
| Visa mer |