Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Cell Conductivity Probes
Produktkod. 10357602
Change view
Cell konstant:
0,475 cm -1
0,55 cm-1
Kontakttyper:
8-stifts Mini-DIN
Längd (engelska) Kabel:
5 fot
10 fot
20 fot
32 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cell konstant Kontakttyper Längd (engelska) Kabel unitSize
10357602 0,55 cm-1 8-stifts Mini-DIN 10 fot Varje
10255772 0,475 cm -1 8-stifts Mini-DIN 5 fot Varje
10592013 0,475 cm -1 8-stifts Mini-DIN 10 fot Varje
11718216 0,475 cm -1 8-stifts Mini-DIN 20 fot Varje
10142992 0,475 cm -1 8-stifts Mini-DIN 32 fot Varje
11778216 0,55 cm-1 8-stifts Mini-DIN 5 fot Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10357602 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 013610MD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Praktiskt taget eliminera störningsfel i kantfälten med våra konduktivitetsceller med 4 elektroder, som är extremt noggranna under en lång rad förhållanden.
Praktiskt taget eliminera störningsfel i kantfälten med avancerade Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™ 4-Cell Conductivity Probes. Dessa sonder är hållbara och extremt exakta under många olika förhållanden. 4-cellsdesignen kompenserar för elektrodnedsmutsning, kabellängd, kontaktresistans, polarisationsfel och störningsfel i kantfälten. Dessa konduktivitetssonder är idealiska för hög- och standardkonduktivitetsprover och svåra prover som avloppsvatten, avrinningsvatten och lera. DuraProbe 4-cells konduktivitetsprober är kompatibla med Thermo Scientific™ Orion Star™ och Versa Star Pro™ bänk- och bärbara konduktivitetsmätare. Tillsammans kan instrumenten användas för att generera exakta, repeterbara avläsningar för konduktivitet, resistivitet, TDS och salinitet.
2-elektrods konduktivitetsceller 011010A och 011010 är glas/platina, har en nominell cellkonstant på 1,0 cm -1 och är avsedda för laboratorieanvändning; mätområdet är 1 S/μcm till 200mS/cm.
2-elektrods konduktivitetsceller 011020A, 011020 och 9902BN är glas/platina, har en nominell cellkonstant på 0,1 cm -1 och är avsedda för laboratorieanvändning och ultrarent vatten; mätområdet är 0,1 S/μcm till 100 S/μcm.
2-elektrods konduktivitetsceller 011050MD, 011050A och 011050 är epoxi/platina, har en nominell cellkonstant på 1,0 cm -1 och är avsedda för fält- eller laboratorieanvändning; mätområdet är 1 S/μcm till 20mS/cm.
2-elektrods konduktivitetsceller 011510MD och 011510 är epoxi/grafit, har en nominell cellkonstant på 1,0 cm -1 och är avsedda för fält- eller laboratorieanvändning; mätområdet är 10 S/μcm till 200mS/cm.
2-elektrods konduktivitetsceller 013016MD, 013016A och 013016D är stål (V4A), har en nominell cellkonstant på 0,1 cm -1 och är avsedda för laboratorieanvändning och ultrarent vatten; mätområdet är 0,01 S/μcm till 300 S/μcm.
2-elektrods konduktivitetscell 018020MD är av glas/platina, har en nominell cellkonstant på 10 cm -1 och är avsedd för lösningar med hög elektrolytkoncentration; mätområdet är 10 S/μcm till 2000mS/cm.
Rekommenderas för:
Avsedd för laboratorie- och fältanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,55 cm-1
Kontakttyper 8-stifts Mini-DIN
För användning med (utrustning) Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star och Versa Star Pro konduktivitetsmätare
Sensortyper 4-elektrods grafitcell
Typ 4-elektrods konduktivitetscell, Mini-Din-kontakt
Beskrivning DuraProbe Rugged 4 Cell Lab and Field Conductivity Probe, 3m
Diameter (engelska) Kropp 0,59 tum
Diameter (metrisk) kropp 15 mm
Längd (engelska) Kabel 10 fot
Längd (metrisk) kabel 3 m
Material Epoxy
Mätområden 10μ S/cm till 200 mS/cm
Min. Nedsänkning 35 mm
Förvaringsmetod Förvara i destillerat eller avjoniserat vatten mellan mätningarna; för förvaring över natten eller långtidsförvaring, skölj noggrant och förvara torrt
Sond Konduktivitetssond med inbyggd ATC temperatursensor