Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Grundläggande elektroder
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ Low Maintenance pH Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. 9106BNWP is best suited for field or plant use with general purpose samples, and educational institutes where minimal maintenance is required. 911600 is ideal for samples as small as 0.2mL. 912600 is suited for use with long neck flask. 913600 has a flat sensing bulb good for measurement of flat, soft, moist, semi-solid or small volume samples.
- Permanent gelad Ag/AgCl-elektrolyt
- 9106BNWP har 0 till 14 pH-intervall; alla andra har 0 till 12 pH-intervall
- 0° till °80 C (32° till 176 °F) temperaturområde
- Modeller för allmänna ändamål och plana ytor: 4.31″ lång (11 cm)x 0,43″ diameter (12 mm) kropp, 0,62″ diameter (16 mm) lock
- Semimikromodell: 5,93″ lång (15 cm)x 0,25″ diameter (6 mm) kropp, 0,18″ diameter (10 mm) lock
91-06 Modell:
- Vattentät BNC-kontakt
Modeller för allmänna ändamål, kolv, semimikro och platt yta:
- BNC-kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Permanent gelad Ag/AgCl-elektrolyt |
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Korsning | Veke |
| Material | Epoxy |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 80 °C |
| Typ | Kombinerad pH-elektrod |
| För användning med (utrustning) | Orion pH-mätare |
| Referenselektrolyt | Ag/AgCl |
| Temperatur (engelska) Drift | 32 °F till 176 °F |
| Visa mer |