Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Grundläggande elektroder
Produktkod. 10314191
Kontakttyper:
Vattentät BNC
BNC och 6-stift
BNC och Phono Plug
BNC/RCA
U.S. Standard
Typ:
Combination pH Electrode
Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, kolv
Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta
Kombination pH-elektrod, epoxikropp
Kombinations Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar
Tips Typ:
Flask
Flat Surface
Semi-mikro
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10314191
Brand: Thermo Scientific™ 911600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Conduct routine, small volume or flat surface pH measurement with Thermo Scientific™ Orion™ economy series pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Low Maintenance pH Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. 9106BNWP is best suited for field or plant use with general purpose samples, and educational institutes where minimal maintenance is required. 911600 is ideal for samples as small as 0.2mL. 912600 is suited for use with long neck flask. 913600 has a flat sensing bulb good for measurement of flat, soft, moist, semi-solid or small volume samples.
  • Permanent gelad Ag/AgCl-elektrolyt
  • 9106BNWP har 0 till 14 pH-intervall; alla andra har 0 till 12 pH-intervall
  • 0° till °80 C (32° till 176 °F) temperaturområde
  • Modeller för allmänna ändamål och plana ytor: 4.31″ lång (11 cm)x 0,43″ diameter (12 mm) kropp, 0,62″ diameter (16 mm) lock
  • Semimikromodell: 5,93″ lång (15 cm)x 0,25″ diameter (6 mm) kropp, 0,18″ diameter (10 mm) lock
91-06 Modell:
  • Vattentät BNC-kontakt
Modeller för allmänna ändamål, kolv, semimikro och platt yta:
  • BNC-kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Permanent gelad Ag/AgCl-elektrolyt
Kontakttyper BNC/RCA
Korsning Veke
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinations Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar
För användning med (utrustning) Orion pH-mätare
Referenselektrolyt Ag/AgCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Tips Typ Semi-mikro
Längd (engelska) 5,93 tum.
Längd (metrisk) 15 cm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelska) Kropp 0,25 tum
Diameter (engelska) Cap 0,18 tum.
Diameter (metrisk) kropp 6 mm
Diameter (metrisk) Cap 10 mm
Påfyllningsbar Non-refillable