Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Grundläggande elektroder
Produktkod. 10329930
Change view
Kontakttyper:
Vattentät BNC
Amerikansk standard
BNC och 6-stift
BNC och Phono Plug
BNC/RCA
Typ:
Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, kolv
Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta
Kombination pH-elektrod, epoxikropp
Kombinations Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar
Kombinerad pH-elektrod
Tips Typ:
Kolv
Plan yta
Semi-mikro
Standard
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Typ Tips Typ unitSize
10329930 BNC och Phono Plug Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, kolv Kolv Varje
10282391 Amerikansk standard Kombinerad pH-elektrod Standard Varje
10111261
Vattentät BNC
Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, plan yta Standard Varje
10314191 BNC/RCA Kombinations Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar Semi-mikro Varje
10597781 BNC och 6-stift Kombination pH-elektrod, epoxikropp Plan yta Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10329930 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 912600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Conduct routine, small volume or flat surface pH measurement with Thermo Scientific™ Orion™ economy series pH electrodes.
Thermo Scientific™ Orion™ Low Maintenance pH Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. 9106BNWP is best suited for field or plant use with general purpose samples, and educational institutes where minimal maintenance is required. 911600 is ideal for samples as small as 0.2mL. 912600 is suited for use with long neck flask. 913600 has a flat sensing bulb good for measurement of flat, soft, moist, semi-solid or small volume samples.
  • Permanent gelad Ag/AgCl-elektrolyt
  • 9106BNWP har 0 till 14 pH-intervall; alla andra har 0 till 12 pH-intervall
  • 0° till °80 C (32° till 176 °F) temperaturområde
  • Modeller för allmänna ändamål och plana ytor: 4.31″ lång (11 cm)x 0,43″ diameter (12 mm) kropp, 0,62″ diameter (16 mm) lock
  • Semimikromodell: 5,93″ lång (15 cm)x 0,25″ diameter (6 mm) kropp, 0,18″ diameter (10 mm) lock
91-06 Modell:
  • Vattentät BNC-kontakt
Modeller för allmänna ändamål, kolv, semimikro och platt yta:
  • BNC-kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Permanent gelad Ag/AgCl-elektrolyt
Kontakttyper BNC och Phono Plug
Korsning Veke
Material Epoxy
pH-intervall 0 till 12
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombination Ag/AgCl pH-elektrod, ej påfyllningsbar, kolv
För användning med (utrustning) Orion pH-mätare
Referenselektrolyt Ag/AgCl
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Tips Typ Kolv
Längd (engelska) 12,01 tum
Längd (metrisk) 30.5 cm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (engelska) Kropp 0,25 tum
Diameter (engelska) Cap 0,18 tum.
Diameter (metrisk) kropp 6 mm
Diameter (metrisk) Cap 10 mm
Påfyllningsbar Non-refillable