Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar
Produktkod. 10274442
Change view
Kontakttyper:
Skruvlock
Mätaringång:
2 mm stiftspets
BNC
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Mätaringång Förpackningsstorlek
10274442 Skruvlock BNC Varje
11722867 Skruvlock 2 mm stiftspets Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274442 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 91CBNC
I lager
Konvertera en elektrod med en kontakt till den nödvändiga kontakten på en annan mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar.
Konvertera en elektrod med en kontakt till den nödvändiga kontakten på en annan mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar.
  • För användning med mätare som har BNC-ingångar och elektroder med skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvlock
Beskrivning BNC; Skruvlock; Löstagbar kabel till BNC-kontakt
För användning med (utrustning) Mätare med 2 mm referensstiftsanslutningar, Mätare med BNC-kontakter, Mätare med brittiska anslutningar, Mätare med vissa LEMO-kontakter, Mätare med E DIN-kontakter, Mätare med radiometeranslutningar, Mätare med avskalade ledningsingångar, Mätare med amerikansk standardkoppling
Typ Elektrodadapterkabel
Mätaringång BNC