Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar
Produktkod. 11722867
Kontakttyper:
Skruvlock
Mätaringång:
2 mm stiftspets
BNC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11722867
Brand: Thermo Scientific™ 91USRF
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konvertera en elektrod med en kontakt till den nödvändiga kontakten på en annan mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar.
Konvertera en elektrod med en kontakt till den nödvändiga kontakten på en annan mätare med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodadapterkablar.
  • För användning med mätare som har BNC, amerikansk standard, vissa LEMO, brittiska, E DIN, Radiometer, 2 mm referensstift eller bara en strippad ledningsingångar
  • Elektroder måste ha en amerikansk standard, skruvlock, Karl Fisher eller BNC-kontakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvlock
Beskrivning 2 mm stiftspets; Skruvlock; Löstagbar kabel till 2,5 mm stiftspetskontakt
För användning med (utrustning) Mätare med 2 mm referensstiftsanslutningar, Mätare med BNC-kontakter, Mätare med brittiska anslutningar, Mätare med vissa LEMO-kontakter, Mätare med E DIN-kontakter, Mätare med radiometeranslutningar, Mätare med avskalade ledningsingångar, Mätare med amerikansk standardkoppling
Typ Elektrodadapterkabel
Mätaringång 2 mm stiftspets