Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodförlängningskablar
Beskrivning
Förläng längden på en elektrodkabel med 15' (4,57 m) när du använder Thermo Scientific™ Orion™ Elektrodförlängningskablar. Kan användas med Orion ATC-prober, valfri referenselektrod med 2 mm stiftspetskontakt eller valfri elektrod med BNC-kontakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Beskrivning | 15 fot Förlängningskabel, BNC-kontakt |
| För användning med (utrustning) | Mätare och sonder med BNC-kontakter |
| Typ | Elektrodförlängningskabel |
| Längd (engelska) Kabel | 15 ft. |
| Längd (metrisk) kabel | 4.57 m |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.