Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytlösning för Polarografiska upplösta syresonder
Produktkod. 10037312
Change view
Kvantitet:
60 ml flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10037312 60 ml flaska Varje
1 options
Produktkod. 10037312 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 080514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.69 SEK
    206.54 SEK / Paket med 1
    Save 14.15 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Håll DO-sonder i optimalt skick med Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytlösning för Polarografiska upplösta syresonder.
Håll DO-sonder i optimalt skick med Thermo Scientific™ Orion™ Elektrolytlösning för Polarografiska upplösta syreprober, tillgänglig i en praktisk 60 ml flaska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Beskrivning Polargrafisk elektrolytlösning
För användning med (utrustning) Polarografiska DO-sonder
Typ Elektrolytlösning
Kvantitet 60 ml flaska
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter. Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.