Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Epoxikroppad polarografisk elektrod för upplöst syre
Produktkod. 10434322
Change view
Längd (metrisk) kabel:
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
10434322 3 m Varje
1 options
Produktkod. 10434322 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 081010MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7200.00 SEK
    6854.52 SEK / Paket med 1
    Save 345.48 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Säkerställ pålitliga avläsningar av löst syre, vart din analys än tar dig.
Med automatisk temperaturkompensation för noggranna avläsningar erbjuder de polarografiska elektroderna för löst syre även bekväma skruvmonterade membrankapslar. Denna design minskar avsevärt elektrodservicetiden och eliminerar vanliga monteringsproblem. Elektrodernas mångsidighet gör dem kompatibla med ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive vatten- och avloppsanalys, öl- och vintester samt krävande fältarbete.
Lösningar krävs
Elektrolyt
080514     Polarografisk elektrolytlösning, 60 ml
Tillbehör
080113      Underhållskit för 081010MD innehåller 2 membranlock, elektrolytlösningens ROSS pH       
           och poleringsskiva
081003       3 membranhattar
080017       Kalibreringshylsa
080160       BOD-adapter
081045       Plastprobskydd
Föremål som ingår med 
080113      Underhållskit för 081010MD innehåller 2 membranlock, elektrolytlösningens ROSS pH       
           och poleringsskiva
Garantiperiod
12 månader från köpdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kompatibel med Star Series-mätare
Drift <1 %/dag
Längd (engelska) Kabel 9.8 ft.
Längd (metrisk) kabel 3 m
Min. Provflöde 20 cm/sek.
Svarstid 90 % av slutvärdet på 10 sek.
Sensortyper Dissolved Oxygen
För användning med (utrustning) Orion Star Series mätare
Typ DO Sond, epoxi
Upplöst syre (koncentrationsområde) 0 to 90 mg/L
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C