Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Fluorelektroder
Produktkod. 10663951
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10663951 Skruvlock Varje
10769161 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10374141 BNC (vattentät) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10663951 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9409SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8605.00 SEK
    8499.60 SEK / Paket med 1
    Save 105.40 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät fria fluoridjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, noggrant och ekonomiskt.
Mät fria fluoridjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, exakt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Fluorelektroder.
Mätningen av fluor i dricksvatten med hjälp av en jonselektiv elektrod är en godkänd ASTM-metod: ASTM D 1179 En separat referenselektrod är onödig med kombinationsfluoridelektroden, vilket gör den bekväm att använda med små provvolymer.
  • Fritt flytande Sure-Flow-koppling säkerställer stabila, drivfria potentialer.
  • När konventionella elektrodkopplingar täpps till kan Sure-Flow-kopplingen öppnas och spolas ren genom att helt enkelt trycka på locket.
  • Fluorid-halvcellselektroden som används tillsammans med Orion 900100 Single Junction Reference-elektroden erbjuder fördelarna med Sure-Flow-kopplingsdesignen:
    • Kalibreringsstandarder katalognummer: 940906 —0,1 M NaF; 940907— 100 ppm F-; 040906— 1 ppm F - med TISAB II; 040907— 2ppm F - med TISAB II; 940908— 10 ppm F - med TISAB II
    • Erforderligt ISA-katalognummer: 940909— TISAB II; 940911— TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvlock
Beskrivning Fluoridhalvcell i fast tillstånd
Diameter (engelska) Kropp 0,51 tum
Diameter (metrisk) kropp 13mm
Typ av fyllningslösning 900061 (9609BNWP och 960900); 900001 med 900100 referenselektrod med enkel koppling (9409BN, 9409SC och 940900)
Längd (engelska) 4,33 tum
Längd (engelska) Kabel 39 tum
Längd (metrisk) 110mm
Längd (metrisk) kabel 1m
Material Epoxy
Temperatur (engelska) Drift Kontinuerlig: 32 till 176° F; Intermittent: 176 °F till 212 °F
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C (kontinuerlig), 80 °C till 100 °C (intermittent)
Mätområde 1 x 10-6 M till mättad 0,02 ppm till mättad
Parameter Encellig jonselektiv elektrod
Påfyllningsbar Ja