Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Fluorelektroder
Produktkod. 10769161
Change view
Kontakttyper:
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10769161 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10663951 Skruvlock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10769161 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9409BN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9250.00 SEK
    9126.90 SEK / Paket med 1
    Save 123.10 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 29-09-2026
Mät fria fluoridjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, noggrant och ekonomiskt.
Mät fria fluoridjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, exakt och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Fluorelektroder.
Mätningen av fluor i dricksvatten med hjälp av en jonselektiv elektrod är en godkänd ASTM-metod: ASTM D 1179 En separat referenselektrod är onödig med kombinationsfluoridelektroden, vilket gör den bekväm att använda med små provvolymer.
  • Fritt flytande Sure-Flow-koppling säkerställer stabila, drivfria potentialer.
  • När konventionella elektrodkopplingar täpps till kan Sure-Flow-kopplingen öppnas och spolas ren genom att helt enkelt trycka på locket.
  • Fluorid-halvcellselektroden som används tillsammans med Orion 900100 Single Junction Reference-elektroden erbjuder fördelarna med Sure-Flow-kopplingsdesignen:
    • Kalibreringsstandarder katalognummer: 940906 —0,1 M NaF; 940907— 100 ppm F-; 040906— 1 ppm F - med TISAB II; 040907— 2ppm F - med TISAB II; 940908— 10 ppm F - med TISAB II
    • Erforderligt ISA-katalognummer: 940909— TISAB II; 940911— TISAB III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Water, wastewater, stack gases, bones, plating baths, acids, minerals, dental, tissue, soil, food, supplements.
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Beskrivning Fluoridhalvcell i fast tillstånd
Diameter (engelska) Kropp 0,51 tum
Diameter (metrisk) kropp 13mm
Typ av fyllningslösning 900061 (9609BNWP och 960900); 900001 med 900100 referenselektrod med enkel koppling (9409BN, 9409SC och 940900)
Längd (engelska) 4,33 tum
Längd (engelska) Kabel 39 tum
Längd (metrisk) 110mm
Längd (metrisk) kabel 1m
Material Epoxy
Temperatur (engelska) Drift Kontinuerlig: 32 till 176° F; Intermittent: 176 °F till 212 °F
Certifikat och efterlevnad ASTM D1179, Standard Methods 4500-F C, EPA SW-846 9214, ASTM D3761, ISO 10359-1, EN 16279, ISO 4694, EPA Methods 13B and 14A
Elektrod Half-cell. Use with Orion Sure-Flow reference 900100 or 900200.
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C (kontinuerlig), 80 °C till 100 °C (intermittent)
Typ Half-cell Ion Selective Electrode
Mätområde 1 x 10-6 M till mättad 0,02 ppm till mättad
Parameter Encellig jonselektiv elektrod
Påfyllningsbar Ja