Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Fluoroborat Halvcell
Beskrivning
Thermo Scientific™ OrionFluoroborate Halvcell kan enkelt och ekonomiskt föryngras.
- Kalibreringsstandards katalognummer: Se bruksanvisningen
- Erforderligt ISA-katalognummer: 930711
- Obligatorisk referens: 900200
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Typ | Fluoroborat halvcell |
| Beskrivning | Fluoroborate Half-Cell med BNC-kontakt |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.