Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE-membran
Produktkod. 10292441
Change view
För användning med (utrustning):
HP Ammoniakelektrod, 9512HPBNWP
HP Ammoniakelektrod, 9512HPBNWP, 9512HP
Koldioxidelektrod, 9502BNMP
Standard ammoniakelektrod, 9512BNWP, 9512
Inkluderar:
20 lösa membran
3 bundna membran
3 membran
4 membran
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 3
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Inkluderar Förpackningsstorlek
10292441 Standard ammoniakelektrod, 9512BNWP, 9512 20 lösa membran Paket med 20
10408532 Koldioxidelektrod, 9502BNMP 4 membran Varje
10758971 Standard ammoniakelektrod, 9512BNWP, 9512 3 bundna membran Paket med 3
10554454 HP Ammoniakelektrod, 9512HPBNWP, 9512HP 20 lösa membran Paket med 20
10165673 HP Ammoniakelektrod, 9512HPBNWP 3 membran Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10292441 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 951204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.43 SEK
    1668.24 SEK / Paket med 20
    Save 152.19 SEK
    8% Av
View all promotions
I lager
Välj mellan lösa eller förmonterade membran för enkel användning med Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE-membran.
Välj mellan lösa eller förmonterade membran för enkel användning med Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE-membran.
Färska membran ger optimal prestanda med gasavkännande jonselektiva elektroder. Ammoniakelektroder kräver olika membran om man använder standardelektrod eller högpresterande ammoniakelektrod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning För standard ammoniakelektrod 9512BNWP; 9512 Ammoniak; 20 lösa membran
För användning med (utrustning) Standard ammoniakelektrod, 9512BNWP, 9512
Typ Gasavkännande ISE-membran
Inkluderar 20 lösa membran
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.