Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE-membran
Description
Välj mellan lösa eller förmonterade membran för enkel användning med Thermo Scientific™ Orion™ Gas-Sensing ISE-membran.
Färska membran ger optimal prestanda med gasavkännande jonselektiva elektroder. Ammoniakelektroder kräver olika membran om man använder standardelektrod eller högpresterande ammoniakelektrod.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | För koldioxidelektrod 9502BNMP; Fyra membran med O-ringar |
| För användning med (utrustning) | Koldioxidelektrod, 9502BNMP |
| Typ | Gasavkännande ISE-membran |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.