Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Gröna pH-kombinationselektroder
Beskrivning
Thermo Scientific™ Orion™ Green Electrodes are the first lab electrode to contain no lead, mercury or other hazardous substances and are completely ROHS compliant. GD9156BNWP is a refillable electrode that provides reliable and accurate measurements of routine samples but are best suited for treated effluent, distilled water and wastewater. GD9106BNWP and GS9106BNWP contain a low-maintenance gel that is best suited for field or plant use and educational institutes, where minimal maintenance is required.
- Inga kasseringsproblem, inga kasseringskostnader
- Välj mellan modeller med en korsning för mätningar av rent vatten, eller modeller med två korsar för testning av smutsvatten
- Val av påfyllningsbara eller gelfyllda modeller med lågt underhåll
- Slitstark epoxikropp
- pH-intervall: 0 till 14
- Mått: 120x 12 mm, kåpa dia. 16 mm
- Vattentät BNC-kontakt, 1m kabel; passar vilken mätare som helst med BNC-ingång
- 12 månader från inköpsdatum (GD9156BNWP)
- 6 månader från inköpsdatum (GS9106BNWP och GD9106BNWP)
Garanti
- 12 månader från inköpsdatum (GD9156BNWP)
- 6 månader från inköpsdatum (GS9106BNWP och GD9106BNWP).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lågt underhåll gelfylld |
| Kontakttyper | Vattentät BNC-kontakt BNC-till-USS-adapter krävs med denna produkt som ett engångsköp. Artikelnummer: 13-641-890 |
| Korsning | Dubbel |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 90 °C |
| Typ | Green Combination pH-elektrod, gelfylld |
| Typ av fyllningslösning | Gelfylld |
| För användning med (utrustning) | Orion pH-mätare |
| Längd (engelska) Kabel | 39,3 tum |
| Visa mer |