Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Gröna pH-kombinationselektroder
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ Green Electrodes are the first lab electrode to contain no lead, mercury or other hazardous substances and are completely ROHS compliant. GD9156BNWP is a refillable electrode that provides reliable and accurate measurements of routine samples but are best suited for treated effluent, distilled water and wastewater. GD9106BNWP and GS9106BNWP contain a low-maintenance gel that is best suited for field or plant use and educational institutes, where minimal maintenance is required.
- Inga kasseringsproblem, inga kasseringskostnader
- Välj mellan modeller med en korsning för mätningar av rent vatten, eller modeller med två korsar för testning av smutsvatten
- Val av påfyllningsbara eller gelfyllda modeller med lågt underhåll
- Slitstark epoxikropp
- pH-intervall: 0 till 14
- Mått: 120x 12 mm, kåpa dia. 16 mm
- Vattentät BNC-kontakt, 1m kabel; passar vilken mätare som helst med BNC-ingång
- 12 månader från inköpsdatum (GD9156BNWP)
- 6 månader från inköpsdatum (GS9106BNWP och GD9106BNWP)
Garantie
- 12 månader från inköpsdatum (GD9156BNWP)
- 6 månader från inköpsdatum (GS9106BNWP och GD9106BNWP).
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Lågt underhåll gelfylld |
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Korsning | Enkel |
| Material | Epoxikropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 90 °C |
| Typ | Green Combination pH-elektrod, gelfylld |
| Typ av fyllningslösning | Gelfylld |
| För användning med (utrustning) | Orion pH-mätare |
| Längd (engelska) Kabel | 39,3 tum |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?