Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Högpresterande ammoniakkombination jonselektiv elektrod
Beskrivning
Få en mer linjär respons vid lägre nivåer och förbättrad responstid vid ammoniakmätningar med Thermo Scientific™ Orion™ Högpresterande ammoniakelektrod, en ammoniakgasavkännande elektrod.
Ammoniak är en viktig del av avloppsvatten och miljöhantering. 9512HPBNWP överensstämmer med SM 4500-NH3 D-1997 eller E-1997; ASTM D1426-08 (B).
Funktioner
- 9512HPBNWP har en hydrofob gasgenomsläpplig membranteknologi för användning med antingen löst membran 951214 eller förmonterade membranlock 951215. Bra för prover med< 0,1 mg/L ammoniak.
Lösningar som krävs:
- Standarder
- 951006 0,1 M NH 4 Cl standard, 475 ml flaska
- 951007 1000 ppm ammoniak som kvävestandard, 475 ml flaska
- 951207 100 ppm ammoniak som kväve standard, 475 ml flaska
- ISA
- 951011 Alkaliskt reagens, 475 ml flaska
- 951210 Ammoniak lågnivå ISA med blå färg, 475 ml flaska
- 951211 Ammoniak ISA med blå färg, 475 ml flaska
- Elektrodfyllningslösning
- 951209 Elektrodfyllningslösning, 60 ml flaska
- Förvaringslösning
- 951213 Ammoniakelektrodförvaringslösning, 475 ml flaska
Förbrukningsmaterial som krävs:
- Membran
- 951214 Lösa hinnor för HP elektroder, kartong med 20 st
- 951215 Förmonterad ytterkropp och membrankåpa för HP elektroder, 3 st
- Artiklar som ingår med
- 951209 Elektrodfyllningslösning, 60mL 2 flaskor
- 951214 Lösa hinnor, kartong med 20 st. 1 låda
- 951215 Förmonterad ytterkropp och membrankåpa för HP elektroder, 3 st
Garantiperiod:
- 12 månader från inköpsdatum
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC (vattentät) |
| Beskrivning | Ammoniak högpresterande jonselektiv elektrod |
| Diameter (metrisk) kropp | 12mm |
| Typ av fyllningslösning | Högpresterande ammoniakelektrodfyllningslösning |
| Intern referens | Flyktiga aminer |
| Längd (metrisk) | 120mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1M |
| Material | Epoxy |
| Temperatur (engelska) Drift | 32° till 122 °F |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 50 °C |
| Visa mer |