Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Jodidjonselektiva elektroder
Produktkod. 10169860
Change view
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10169860 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10288420 Skruvlock Varje
10191351 BNC, vattentät Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10169860 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9453BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få snabba, stabila och pålitliga avläsningar av jodidjoner i vattenlösningar.
Få snabba och stabila avläsningar med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Jodidelektroder med inbyggd Thermo Scientific™ Sure-Flow™ hänvisning. Kombinationsdesign minskar mängden erforderlig prov och minskar avfallet.
  • Kalibreringsstandards katalognummer: 945306 - 0,1M NaI Krävs ISA-katalognummer: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Beskrivning Med BNC-kontakt
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Typ Halvcell i fast tillstånd