Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Jodidjonselektiva elektroder
Produktkod. 10191351
Change view
Kontakttyper:
BNC (vattentät)
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
10191351 BNC (vattentät) Varje
10169860 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10288420 Skruvlock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10191351 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 9653BNWP
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Få snabba, stabila och tillförlitliga avläsningar av jodidjoner i vattenlösningar.
Få snabba och stabila avläsningar med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Jodidelektroder med inbyggd Thermo Scientific™ Sure-Flow™ hänvisning. Kombinationsdesign minskar mängden erforderlig prov och minskar avfallet.
Funktioner:
  • 9653BNWP är en kombinationselektrod med en Sure-Flow™ övergång som möjliggör enkel rengöring. När konventionella elektrodövergångar täpps till kan Sure-Flow-övergången öppnas och spolas ren enkelt genom att trycka på locket.
  • Jodidhalvcellelektroden 9453BN ska användas tillsammans med Orion 900200 säker flödeselektrod med dubbel övergång.
Lösningar krävs:
  • Standard
    • 945306 0,1 M jodidstandard, 475 ml flaska
  • ISA
    • 940011 ISA för jodidmätningar, 475 ml flaska
  • Elektrodfyllningslösning
    • 900063 Optimala resultat D-elektrodfyllningslösning, 5 x 60 ml flaskor
    • 900002 Inre fyllningslösning för dubbel kopplings-ref-elektrod, 5 x 60 ml flaskor
    • 900003 Yttre fyllnadslösning för dubbel övergångs-ref-elektrod, 5 x 60 ml flaskor
Varor ingår med:
  • 9653BNWP
    • 900063 Optimala resultat D-elektrodfyllningslösning, 60 ml 1 flaska
    • 948201 Poleringsremsa. Antal 2.
    9453BN
    • 948201 Poleringsremsa. Kvartio 1.
Garantiperiod
  • 12 månader från inköpsdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC (vattentät)
Beskrivning Med vattentät BNC-kontakt
Korsning Säkerflödesövergång
Material Epoxy
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ Kombinations-ISE