Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Jodidjonselektiva elektroder
Produktkod. 10288420
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10288420
Brand: Thermo Scientific™ 9453SC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Få snabba, stabila och pålitliga avläsningar av jodidjoner i vattenlösningar.
Få snabba och stabila avläsningar med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Jodidelektroder med inbyggd Thermo Scientific™ Sure-Flow™ hänvisning. Kombinationsdesign minskar mängden erforderlig prov och minskar avfallet.
  • Calibration standards catalog number: 945306 - 0.1M NaI Required ISA catalog number: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvlock
Beskrivning With screw cap connector
För användning med (utrustning) ISE Meter
Typ Combination ISE