Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Jodidjonselektiva elektroder
Produktkod. p-4529785
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10169860
Brand: Thermo Scientific™ 9453BN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få snabba, stabila och pålitliga avläsningar av jodidjoner i vattenlösningar.
Få snabba och stabila avläsningar med hjälp av Thermo Scientific™ Orion™ Jodidelektroder med inbyggd Thermo Scientific™ Sure-Flow™ hänvisning. Kombinationsdesign minskar mängden erforderlig prov och minskar avfallet.
  • Kalibreringsstandards katalognummer: 945306 - 0,1M NaI Krävs ISA-katalognummer: 940011
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Beskrivning Med BNC-kontakt
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Typ Halvcell i fast tillstånd