Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Tillbehör för jonselektiva elektroder
Produktkod. 10428722
Change view
För användning med (utrustning):
(Ion Selective Electrode) Jonselektiv Elektrod
ISE halvcellselektroder
Typ:
Handtag
Poleringsremsor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ Förpackningsstorlek
10428722 (Ion Selective Electrode) Jonselektiv Elektrod Poleringsremsor Varje
10461213 ISE halvcellselektroder Handtag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10428722 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 948201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 SEK
    1206.00 SEK / Paket med 1
    Save 19.00 SEK
    1% Av
I lager
Använda Thermo Scientific™ Orion™ Jonselektiv elektrod Tillbehör för jonselektiva elektroder i solid state och plastmembran.
Elektrodhandtag används med plastmembrankombinationer eller halvcellselektroder. Poleringsremsor hjälper till att återställa prestandan hos solid-state, halvcells- eller kombinationjonselektiva elektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Polerremsor för jonselektiva elektroder i fast tillstånd
För användning med (utrustning) (Ion Selective Electrode) Jonselektiv Elektrod
Typ Poleringsremsor
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.