Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ion Specific Electrode Kits
Produktkod. 15839656 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektrod:
Fluor ISE
HP Ammonia ISE
Produktkod. 15839656
Brand: Thermo Scientific™ 9609BNLSLN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ korrekt mätning genom att använda högkvalitativa elektroder och reagenser för jonspecifik mätning. Att beställa är enkelt! Alla förbrukningsvaror du behöver för att mäta fluor eller ammoniak i vatten och avloppsvatten finns med ett artikelnummer. Nu med NYA 0,5 ppm och 5,0 ppm fluoridstandarder med TISAB II för lågnivåfluoridanalys
Utför snabba och exakta mätningar genom att använda hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ Jonspecifika elektroder och reagens för jonspecifik mätning. Att beställa är enkelt! Vi erbjuder en omfattande portfölj av jonselektiva elektrodkalibreringsstandarder, jonstyrkejusterare, reagens och fyllningslösningar för dina ISE-mätbehov. Alla förbrukningsvaror du behöver för att mäta fluor eller ammoniak i vatten och avloppsvatten finns med ett artikelnummer. Nu med NYA 0,5 ppm och 5,0 ppm fluoridstandarder med TISAB II för lågnivåfluoridanalys.
Fluorid ISE Kit
  • Orion Combination Fluoride ISE har Thermo™ Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ junction som bidrar till mycket stabila och exakta fluoridmätningar samtidigt som det förenklar elektrodunderhållet.
  • 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 och 10,0 ppm fluoridstandarder är förblandade med justering av total jonstyrka för din bekvämlighet. Ingen utspädning och ingen tillsats av jonstyrkejustering behövs.
  • Justerare för total jonstyrka (TISAB II) ingår för tillägg till prover
Ammoniak ISE Kit
  • Detta kit innehåller Orion Standard Performance Ammonia ISE (Kat. nr. 9512BNWP) och är idealiskt för medelhöga till höga ammoniaknivåmätningar.
  • Ionic Strength Adjuster (ISA) (kat. nr. 951211) som ingår i satsen, är formulerad för prover som innehåller metalljoner och har tillsatt pH som indikerar blått färgämne, så att du vet att pH är korrekt för analys.
  • Detta kit innehåller Orion Standard Performance Ammonia ISE (Kat. nr. 9512BNWP) och är idealiskt för medelhöga till höga ammoniaknivåmätningar.
  • Ionic Strength Adjuster (ISA) (kat. nr. 951211) som ingår i satsen, är formulerad för prover som innehåller metalljoner och har tillsatt pH som indikerar blått färgämne, så att du vet att pH är korrekt för analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Fluoridanalys
Kontakttyper BNC, vattentät
Beskrivning Lågnivåfluoridjonselektiv elektrod och reagenssats
Diameter (engelska) Kropp 0,55 tum.
Diameter (metrisk) kropp 14mm
Diameter (metrisk) Cap 17mm
Typ av fyllningslösning Optimala resultat A fill sol PN 90061
Intern referens 9609BNWP
Korsning Sure-Flow
Längd (engelska) 4,75 tum.
Längd (engelska) Kabel 39,40 tum.
Längd (metrisk) 110mm
Längd (metrisk) kabel 1m
Material Epoxy
Driftintervall (metriskt) OMRÅDEN: 1 x 10E-6M till mättad
Temperatur (engelska) Drift 32-180 °F
Membran pellets
Modell 9609BNWP
Elektrod Fluor ISE
Temperaturområde (metriskt). 0-80 °C
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Temperatur (metrisk) Drift 25 °C
Typ Kombination av ISE och reagenssats