Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Produktkod. 11727667
Koncentration:
0.1 M
0.1 M KCl
0.1 M NH4Cl
0.1 M NaBr
0.1 M NaCl
0.1 M NaF
0.1 M NaHCO3
0.1 M NaI
0.1 M NaNO3
0.1 M NaSO4
0.1 M Pb(ClO4)2
1 M NaCl
1 ppm as F- with TISAB II
1 ppm as F- with TISAB II and 10 ppm as F- with TISAB II
10 ppm as F- with TISAB II
10 ppm as Na+
100 ppm as CaCO3
100 ppm as Cl-
100 ppm as Cl2
100 ppm as F-
100 ppm as N
100 ppm as Na+
1000 ppm as CaCO3
1000 ppm as Cl-
1000 ppm as N
1000 ppm as Na+
1000 ppm as Na+ with ISA
2 ppm as F- with TISAB II
Förpackningsstorlek:
475ml
Varje
Produktkod. 11727667
Brand: Thermo Scientific™ 945306
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. För användning med jonselektiva elektroder från ammoniak till vattenhårdhet.
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Iodide Standard
Förpackning 1 flaska
Analyscertifikat Yes
Anteckningar om koncentration eller sammansättning C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Sodium Iodide
Spårbarhet till NIST Yes
Produktlinje Iodide Ion Selective Electrodes Including 9653BNWP, 9453BN
Koncentration 0.1 M NaI
Färg Färglös
För användning med (utrustning) Iodide Ion Selective Electrode
Lösningstyp Calibration Standard
Typ Calibration Standard
Kvantitet 475 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.