Läs mer
- Home
- Products
- Buffertar och standarder
- Elektrokemistandarder
- jonselektiva elektrodstandarder
- Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Produktkod. 11727707| Produktkod. | Analyt- eller komponentnamn | Koncentration | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 11727707 | Residual Chlorine | 100 ppm som Cl2 | 475ml |
| 11757677 | Ammonia | 0,1 M NH4Cl | 475ml |
| 11767677 | Ammonia | 1000 ppm som N | 475ml |
| 11707687 | Ammonia | 100 ppm som N | 475ml |
| 11966079 | Bromide | 0,1 M NaBr | 475ml |
| 11956089 | Calcium | 0,1 M | 475ml |
| 11727677 | Carbon Dioxide | 0,1 M NaHCO3 | 475ml |
| 11737677 | Carbon Dioxide | 1000 ppm som CaCO3 | 475ml |
| 11727657 | Chloride and Sodium | 0,1 M NaCl | 475ml |
| 11747657 | Chloride | 1000 ppm som Cl- | 475ml |
| 12059957 | Chloride | 100 ppm som Cl- | 475ml |
| 11757657 | Cupric | 0,1 M | 475ml |
| 11737647 | Fluoride | 0,1 M NaF | 475ml |
| 11747647 | Fluoride | 100 ppm som F- | 475ml |
| 11768236 | Fluoride | 10 ppm med TISAB II | 475ml |
| 10252921 | Fluoride | 2 ppm med TISAB II | 475ml |
| 11748236 | Fluoride | 1 ppm med TISAB II | 475ml |
| 11777647 | Fluoride | 1 ppm med TISAB II och 10 ppm med TISAB II | Varje |
| 11727667 | Iodide | 0,1 M NaI | 475ml |
| 10625091 | Iodide | 0,1 M NaI | Varje |
| 11976089 | Lead | 0,1 M Pb(ClO4)2 | 475ml |
| 11787667 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M NaSO4 | 475ml |
| 11762867 | Nitrate | 0,1 M KNO3 | 475ml |
| 11772867 | Nitrate | 1000 ppm som N | 475ml |
| 12891401 | Nitrate | 100 ppm som N | 475ml |
| 11792867 | Potassium | 0,1 M KCl | 475ml |
| 11732787 | Sodium | 1000 ppm som Na+ | 475ml |
| 11797647 | Sodium | 100 ppm som Na+ | 475ml |
| 11787647 | Sodium | 10 ppm som Na+ | 475ml |
| 11742787 | Sodium Known Addition | 1000 ppm med ISA | 475ml |
| 11752737 | Sodium Known Addition | 1 M NaCl | Varje |
| 11712877 | Water Hardness | 100 ppm som CaCO3 | 475ml |
-
1194.98 SEK
1134.85 SEK / 475ml
Save 60.13 SEK
5% Av
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Descrizione
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
Specifica
Specifica
| Beskrivning | Klorstandard |
| Förpackning | 1 flaska |
| Analyscertifikat | Ja |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | C of A-acceptansintervall: 0,000475 M +/- 0,000003 M kaliumjodat |
| Spårbarhet till NIST | Ja |
| Produktlinje | Klorjonselektiva elektroder inklusive 9770BNWP |
| Analyt- eller komponentnamn | Residual Chlorine |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 100 ppm som Cl2 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (utrustning) | Klorjonselektiv elektrod |
| Lösningstyp | Kalibreringsstandard |
| Typ | Kalibreringsstandard |
| Kvantitet | 475 mL |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.