Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Description
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Sodium Standard |
| Förpackning | 1 flaska |
| Analyscertifikat | Yes |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | C of A Acceptance Range: 1000 ppm +/ 5 ppm Sodium Chloride as Sodium |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Produktlinje | Sodium Ion Selective Electrodes Including 8611BNWP, 8411BN |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 1000 ppm som Na+ |
| Färg | Färglös |
| För användning med (utrustning) | Sodium Ion Selective Electrode |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.