Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Beskrivning
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ammonia Standard |
| Förpackning | 1 flaska |
| Analyscertifikat | Yes |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Ammonium Chloride |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Produktlinje | Ammonia Ion Selective Electrodes Including 9512BNWP, 9512HPBNWP |
| Analyt- eller komponentnamn | Ammonia |
| Koncentration | 0,1 M NH4Cl |
| Färg | Färglös |
| För användning med (utrustning) | Ammonia Ion Selective Electrode |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.