Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Beskrivning
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fluoride Standard |
| Förpackning | 1 flaska |
| Analyscertifikat | Yes |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | C of A Acceptance Range: 5.0 ppm +/- 0.1 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II) |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Produktlinje | Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluoride |
| Koncentration | 10 ppm som F- med TISAB II |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | Fluoride Ion Selective Electrode |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.