Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Produktkod. 11792867
Change view
Koncentration:
0,1 M
0,1 M KCl
0,1 M NH4Cl
0,1 M NaBr
0,1 M NaCl
0,1 M NaF
0,1 M NaHCO3
0,1 M NaI
0,1 M NaNO3
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
1 M NaCl
1 ppm som F- med TISAB II
1 ppm som F- med TISAB II och 10 ppm som F- med TISAB II
10 ppm som F- med TISAB II
10 ppm som Na+
100 ppm som CaCO3
100 ppm som Cl-
100 ppm som Cl2
100 ppm som F-
100 ppm som N
100 ppm som Na+
1000 ppm som CaCO3
1000 ppm som Cl-
1000 ppm som N
1000 ppm som Na+
1000 ppm som Na+ med ISA
2 ppm som F- med TISAB II
Förpackningsstorlek:
475ml
Varje
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration unitSize
11792867 0,1 M KCl 475ml
11757677 0,1 M NH4Cl 475ml
11767677 1000 ppm som N 475ml
11707687 100 ppm som N 475ml
11966079 0,1 M NaBr 475ml
11956089 0,1 M 475ml
11727677 0,1 M NaHCO3 475ml
11737677 1000 ppm som CaCO3 475ml
11727657 0,1 M NaCl 475ml
11747657 1000 ppm som Cl- 475ml
12059957 100 ppm som Cl- 475ml
11727707 100 ppm som Cl2 475ml
11757657 0,1 M 475ml
11737647 0,1 M NaF 475ml
11747647 100 ppm som F- 475ml
11768236 10 ppm som F- med TISAB II 475ml
10252921 2 ppm som F- med TISAB II 475ml
11748236 1 ppm som F- med TISAB II 475ml
11777647 1 ppm som F- med TISAB II och 10 ppm som F- med TISAB II Varje
10625091 0,1 M NaI Varje
11727667 0,1 M NaI 475ml
11976089 0,1 M Pb(ClO4)2 475ml
11787667 0,1 M NaSO4 475ml
11762867 0,1 M NaNO3 475ml
11772867 1000 ppm som N 475ml
12891401 100 ppm som N 475ml
11732787 1000 ppm som Na+ 475ml
11797647 100 ppm som Na+ 475ml
11787647 10 ppm som Na+ 475ml
11742787 1000 ppm som Na+ med ISA 475ml
11752737 1 M NaCl Varje
11712877 100 ppm som CaCO3 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Product Code. 11792867 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 921906
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. För användning med jonselektiva elektroder från ammoniak till vattenhårdhet.
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Potassium Standard
Förpackning 1 flaska
Analyscertifikat Yes
Anteckningar om koncentration eller sammansättning C of A Acceptance Range: 0.1000 M +/- 0.0005 M Potassium Chloride
Spårbarhet till NIST Yes
Produktlinje Potassium Ion Selective Electrodes Including 9719BNWP, 9319BN
Fysisk form Vätska
Koncentration 0,1 M KCl
Färg Färglös
För användning med (utrustning) Potassium Ion Selective Electrode
Lösningstyp Calibration Standard
Typ Calibration Standard
Kvantitet 475 mL
Show More Show Less
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.