Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Beskrivning
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Blystandard |
| Förpackning | 1 flaska |
| Analyscertifikat | Ja |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | C of A-acceptansintervall: 0,1000 M +/- 0,0005 M Blyperklorat. |
| Spårbarhet till NIST | Ja |
| Produktlinje | Blyjonselektiva elektroder inklusive 9682BNWP |
| Analyt- eller komponentnamn | Lead |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0,1 M Pb(ClO4)2 |
| Färg | Färglös |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- lead standard 0.1M Pb2+
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.