Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder
Produktkod. 12059957
Change view
Analyt- eller komponentnamn:
Ammonia
Bromide
Calcium
Carbon Dioxide
Chloride
Chloride and Sodium
Cupric
Fluoride
Iodide
Lead
Nitrate
Potassium
Residual Chlorine
Sodium
Sodium Known Addition
Sulfate Standard for Lead ISE
Water Hardness
Koncentration:
0,1 M
0,1 M KCl
0,1 M KNO3
0,1 M NH4Cl
0,1 M NaBr
0,1 M NaCl
0,1 M NaF
0,1 M NaHCO3
0,1 M NaI
0,1 M NaSO4
0,1 M Pb(ClO4)2
1 M NaCl
1 ppm med TISAB II
1 ppm med TISAB II och 10 ppm med TISAB II
10 ppm med TISAB II
10 ppm som Na+
100 ppm som CaCO3
100 ppm som Cl-
100 ppm som Cl2
100 ppm som F-
100 ppm som N
100 ppm som Na+
1000 ppm med ISA
1000 ppm som CaCO3
1000 ppm som Cl-
1000 ppm som N
1000 ppm som Na+
2 ppm med TISAB II
Förpackningsstorlek:
475ml
Varje
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Analyt- eller komponentnamn Koncentration Förpackningsstorlek
12059957 Chloride 100 ppm som Cl- 475ml
11757677 Ammonia 0,1 M NH4Cl 475ml
11767677 Ammonia 1000 ppm som N 475ml
11707687 Ammonia 100 ppm som N 475ml
11966079 Bromide 0,1 M NaBr 475ml
11956089 Calcium 0,1 M 475ml
11727677 Carbon Dioxide 0,1 M NaHCO3 475ml
11737677 Carbon Dioxide 1000 ppm som CaCO3 475ml
11727657 Chloride and Sodium 0,1 M NaCl 475ml
11747657 Chloride 1000 ppm som Cl- 475ml
11727707 Residual Chlorine 100 ppm som Cl2 475ml
11757657 Cupric 0,1 M 475ml
11737647 Fluoride 0,1 M NaF 475ml
11747647 Fluoride 100 ppm som F- 475ml
11768236 Fluoride 10 ppm med TISAB II 475ml
10252921 Fluoride 2 ppm med TISAB II 475ml
11748236 Fluoride 1 ppm med TISAB II 475ml
11777647 Fluoride 1 ppm med TISAB II och 10 ppm med TISAB II Varje
11727667 Iodide 0,1 M NaI 475ml
10625091 Iodide 0,1 M NaI Varje
11976089 Lead 0,1 M Pb(ClO4)2 475ml
11787667 Sulfate Standard for Lead ISE 0,1 M NaSO4 475ml
11762867 Nitrate 0,1 M KNO3 475ml
11772867 Nitrate 1000 ppm som N 475ml
12891401 Nitrate 100 ppm som N 475ml
11792867 Potassium 0,1 M KCl 475ml
11732787 Sodium 1000 ppm som Na+ 475ml
11797647 Sodium 100 ppm som Na+ 475ml
11787647 Sodium 10 ppm som Na+ 475ml
11742787 Sodium Known Addition 1000 ppm med ISA 475ml
11752737 Sodium Known Addition 1 M NaCl Varje
11712877 Water Hardness 100 ppm som CaCO3 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Produktkod. 12059957 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 941707
 Begränsad artikel
I lager
Ta reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. För användning med jonselektiva elektroder från ammoniak till vattenhårdhet.
Ta noggranna, reproducerbara jonkoncentrationsmätningar genom att kalibrera din jonselektiva elektrod med hög kvalitet Thermo Scientific™ Orion™ ISE-kalibreringsstandarder. Använd dessa standarder med elektroder inklusive ammoniak, klorid, fluorid, nitrat, kalium, silver, natrium och sulfid. Orion kalibreringsstandarder är NIST spårbar och tillverkad under ISO 9001 kvalitetsstandarder.
Alla standarder är 1 pint (475 ml) flaskor, om inget annat anges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kloridstandard
Förpackning 1 flaska
Analyscertifikat Ja
Anteckningar om koncentration eller sammansättning C of A-acceptansintervall: 100,0 ppm +/- 0,5 ppm natriumklorid som klorid
Spårbarhet till NIST Ja
Produktlinje kloridjonselektiva elektroder inklusive 9617BNWP, 9417BN, 9417SC
Analyt- eller komponentnamn Chloride
Koncentration 100 ppm som Cl-
Färg Färglös
För användning med (utrustning) Calcium Ion Selective Electrode
Lösningstyp Kalibreringsstandard
Typ Kalibreringsstandard
Kvantitet 475 mL
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.