Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE fyllningslösningar
Produktkod. 11762787
Kvantitet:
60 mL
5 x 60 ml
För användning med (utrustning):
Ammonia ISE
Ammoniak ISE
Bromide ISE, Cupric ISE, Iodide ISE
Cadmium ISE, Calcium ISE, ISE kombinationselektrod, Sulfide ISE
Carbon Dioxide ISE
Chloride ISE
Chloride ISE, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
Nitrate ISE
Potassium ISE
Silver ISE
Sodium ISE (Low Sodium)
Thermo Scientific Orion Jonselektiva elektroder
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 5
Varje
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11762787
Brand: Thermo Scientific™ 900018WA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Förbättra prestandan och förläng livslängden för dina jonselektiva elektroder med dessa ISE-fyllningslösningar.
Förbättra prestandan och förläng livslängden på dina jonselektiva elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE fyllningslösningar. Dessa lösningar är speciellt framtagna för att fungera med de rekommenderade jonselektiva elektroderna och förhindra elektrodinterferenser från att fylla lösningen.
Funktioner
  • Fyllnings-/underhållslösningar är för användning med Thermo Scientific™ Orion™ jonselektiva elektroder (ISE)
  • Optimal Result™ ISE fyllningslösningar är speciellt utformade för Ionplus™ seriejonselektiva elektroder
Beställningsinformation:
  • Förpackad som ett set om fem 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, förutom kat. nr. 951209, 951202 och 950202 förpackade som en 2 oz. (60 ml) flaska och kat. nr. 954602 förpackad som en 1,6 oz. (50 ml) flaska
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering:
Gammalt artikelnummer: 900018
Nytt artikelnummer: 900018-WA
Använd det nya artikelnumret när du gör en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren är utbytbara i Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fyll lösning för ammonium ISE
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Orion Jonselektiva elektroder
Typ Jonselektiva kombinationselektroder fyllningslösningar
Kvantitet 5 x 60 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Outer Filling Solution for Ammonium Electrode
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: cesium chloride, triton x-100
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.