Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE fyllningslösningar
Beskrivning
Förbättra prestandan och förläng livslängden på dina jonselektiva elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE fyllningslösningar. Dessa lösningar är speciellt framtagna för att fungera med de rekommenderade jonselektiva elektroderna och förhindra elektrodinterferenser från att fylla lösningen.
- Fyllnings-/underhållslösningar är för användning med Thermo Scientific™ Orion™ jonselektiva elektroder (ISE)
- Optimal Result™ ISE fyllningslösningar är speciellt utformade för Ionplus™ seriejonselektiva elektroder
Beställningsinformation:
- Förpackad som ett set om fem 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, förutom kat. nr. 951209, 951202 och 950202 förpackade som en 2 oz. (60 ml) flaska och kat. nr. 954602 förpackad som en 1,6 oz. (50 ml) flaska
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering:
Gammalt artikelnummer: 900018
Nytt artikelnummer: 900018-WA
Använd det nya artikelnumret när du gör en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren är utbytbara i Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) filer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Optimala resultat B Fyllningslösning för klorid, cyanid, bly och silver/sulfid ISE |
| För användning med (utrustning) | Klorid ISE, cyanid ISE, bly ISE, silver/sulfid ISE, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE |
| Typ | Jonselektiva kombinationselektroder fyllningslösningar |
| Kvantitet | 5 x 60 ml |
Säkerhet och hantering
- Optimum Results B Reference Filling Solution
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium Nitrate, Potassium Chloride, Triton X-100, SilverNitrate
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.