Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE fyllningslösningar
Produktkod. 12871521
Change view
Kvantitet:
60 ml
5 x 60 ml
För användning med (utrustning):
Ammoniak ISE
Ammonium ISE
Kalium ISE
Koldioxid ISE
Natrium ISE
NatriumISE (lågt natrium)
Nitrat ISE
Förpackningsstorlek:
60ml
Paket med 5
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12871521 60 ml Ammoniak ISE Varje
12084502 5 x 60 ml Natrium ISE Paket med 5
12048882 5 x 60 ml NatriumISE (lågt natrium) Paket med 5
11762787 5 x 60 ml Ammonium ISE Paket med 5
12074502 5 x 60 ml Nitrat ISE Paket med 5
11737797 5 x 60 ml Kalium ISE Paket med 5
11717677 60 ml Koldioxid ISE 60ml
10675261 60 ml Ammoniak ISE Varje
12024502 60 ml Ammoniak ISE 60ml
10368883 60 ml Ammoniak ISE 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12871521 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 951209
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra prestandan och förläng livslängden för dina jonselektiva elektroder med dessa ISE-fyllningslösningar.
Förbättra prestandan och förläng livslängden på dina jonselektiva elektroder med Thermo Scientific™ Orion™ ISE fyllningslösningar. Dessa lösningar är speciellt framtagna för att fungera med de rekommenderade jonselektiva elektroderna och förhindra elektrodinterferenser från att fylla lösningen.
Funktioner
  • Fyllnings-/underhållslösningar är avsedda för användning med Thermo Scientific™ Orion™ jonselektiva elektroder (ISE)
  • Optimala Result™ ISE-fyllnadslösningar är särskilt utformade för Ionplus™ seriejonselektiva elektroder
Beställningsinformation:
  • Förpackat som ett set om fem på 2 oz. (5 x 60 ml) flaskor, förutom Cat. Nej. 951209, 951202 och 950202 förpackade som en 2 oz. (60 ml) flaska och katt. Nej. 954602 förpackad som en 1,6 oz. (50 ml) flaska
Anmärkning:
Följande artikelnummer har ändrats på grund av en nyligen genomförd systemuppgradering:
Gammalt artikelnummer: 900018
Nytt artikelnummer: 900018-WA
Vänligen använd det nya artikelnumret när du lägger en beställning eller begär en offert. De gamla och nya artikelnumren kan bytas ut i Certificate of Analysis och Material Safety Data Sheet (MSDS)-filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fyllningslösning för ammoniak högpresterande ISE
För användning med (utrustning) Ammoniak ISE
Typ ISE-fyllningslösning
Kvantitet 60 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Optimum Results
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: water, ammonium sulfate, sodium chloride
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.