Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Produktkod. 11747537
Change view
Typ:
CISA
Förvaringslösning
ISA-lösning
Jodidreagens
Jonselektiva elektrodereagenser
Jonstyrkejusterare buffert
Nitratstörningsdämpare
Rekonditioneringslösning
Sulfid-antioxidantbuffert
Syrabuffert
Syrareagens
TISAB II
TISAB III
pH-justerande ISA
pH-justerande lågnivå ISA
För användning med (utrustning):
Ammoniakelektrod
Bromidelektrod, kadmiumelektrod, kloridelektrod, kopparelektrod, jodidelektrod, sulfidelektrod, tiocyanatelektrod, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Fluorelektrod
Fluoroboratelektrod, nitratelektrod, perkloratelektrod, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Jonselektiv elektrod
Kalciumelektrod
Kaliumelektrod
Klorelektrod
Kloridelektrod
Koldioxidelektrod 9502BNMP
Kväveoxidelektrod
Natrium ISE
Natriumelektrod
Nitratelektrod
Sulfidelektrod
Kvantitet:
475 ml
5 x 50 ml
1 gal.
4 x 475 ml
2 x 1 l
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.8 L
475ml
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
Varje
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Kvantitet unitSize
11747537 ISA-lösning Kalciumelektrod 475 ml 475ml
11722787 Förvaringslösning Natriumelektrod 475 ml Varje
12049967 Jonstyrkejusterare buffert Natrium ISE 475 ml 475ml
12038882 Rekonditioneringslösning Natriumelektrod 475 ml 475ml
11767527 Nitratstörningsdämpare Nitratelektrod 475 ml 475ml
10039140 Nitratstörningsdämpare Nitratelektrod 475 ml Varje
11777527 ISA-lösning Fluoroboratelektrod, nitratelektrod, perkloratelektrod, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode 475 ml 475ml
11717537 ISA-lösning Kaliumelektrod 475 ml 475ml
11976079 ISA-lösning Bromidelektrod, kadmiumelektrod, kloridelektrod, kopparelektrod, jodidelektrod, sulfidelektrod, tiocyanatelektrod, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode 475 ml 475ml
11757647 TISAB II Fluorelektrod 1 gal. 3.8 L
11966089 TISAB III Fluorelektrod 475 ml 475ml
10665261 TISAB II Fluorelektrod 4 x 1 gal. Paket med 4
11777777 Sulfid-antioxidantbuffert Sulfidelektrod 4 x 475 ml 475ml
11747757 CISA Kloridelektrod 2 x 1 l Paket med 2
10598741 ISA-lösning Koldioxidelektrod 9502BNMP 475 ml 475ml
11777677 Jonselektiva elektrodereagenser Jonselektiv elektrod 475 ml 475ml
12993247 pH-justerande lågnivå ISA Ammoniakelektrod 475 ml 475ml
12881521 pH-justerande ISA Ammoniakelektrod 475 ml 475ml
12903257 Förvaringslösning Ammoniakelektrod 475 ml 475ml
11767687 Syrabuffert Kväveoxidelektrod 475 ml 475ml
11767807 Jodidreagens Klorelektrod 5 x 50 ml Paket med 5
11737707 Syrareagens Klorelektrod 475 ml 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 11747537 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 932011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser.
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser. Justerare för jonstyrka används för analys med jonselektiva elektroder, och speciella reagenser används med vissa jonselektiva elektroder.
Garanti : ur kartongen
Justerare för jonstyrka läggs till alla prover och standarder för att skapa en enhetlig bakgrund jonstyrka, vilket ger mer reproducerbara mätningar. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) och lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) inkluderar båda ett pH-indikerande blått färgämne för omedelbar verifiering av korrekt pH i ammoniakprover och standarder utan att pH-mätning krävs. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) förhindrar komplexbildning av ammoniak och hämmar bildning av metallhydroxider, vilket möjliggör bestämning av total ammoniak i provet och ökar resultatens noggrannhet. Den lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) är idealisk för ammoniakprover med en koncentration på 10 ppm och lägre som inte innehåller metallstörningar.
Alla jonstyrkejusterare och specialreagenser är förpackade som en 1 pint (475 ml) flaska, förutom:
  • Katt. nr 941709 är förpackad som två 1 liters (2 x 1L) flaskor
  • Katt. nr. 941609 är förpackad som fyra 1 pint (4 x 475 ml) flaskor
  • Katt. nr. 940909 är förpackad som en 1 gallon (3,7L) flaska
  • Katt. nr. 940999 är förpackad som fyra 1 gallon (4 x 3,7L) flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ISA för kalciumelektrod
För användning med (utrustning) Kalciumelektrod
Typ ISA-lösning
För användning med (applikation) Justerare för jonstyrka som används för analys med jonselektiva elektroder och speciella reagenser som används med vissa jonselektiva elektroder
Förpackning Se enskilda komponenter
Kvantitet 475 ml
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.