Läs mer
- Home
- Products
- pH och elektrokemi
- Prober och elektroder
- Tillbehör för jonselektiva elektroder
- Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Produktkod. 11757647| Produktkod. | Typ | För användning med (utrustning) | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 11757647 | TISAB II | Fluoridelektrod | 1 gal. | 3.8 L |
| 11722787 | Lagringslösning | Natriumelektrod | 475 ml | Varje |
| 12049967 | Jonstyrkejusterande buffert | Natrium ISE | 475 ml | 475ml |
| 10039140 | Nitratinterferensdämpare | Nitratelektrod | 475 ml | Varje |
| 11767527 | Nitratinterferensdämpare | Nitratelektrod | 475 ml | 475ml |
| 11516175 | ISA-lösning | Fluoroboratelektrod, Nitratelektrod, Perkloratelektrod | 475 ml | Varje |
| 11777527 | ISA-lösning | Fluoroboratelektrod, Nitratelektrod, Perkloratelektrod | 475 ml | 475ml |
| 11717537 | ISA-lösning | Kaliumelektrod | 475 ml | 475ml |
| 11747537 | ISA-lösning | Kalciumelektrod | 475 ml | 475ml |
| 11976079 | ISA-lösning | Bromidelektrod, Kadmiumelektrod, Kloridelektrod, Cupric-elektrod, Jodidelektrod, Sufidelektrod, Thiocyanatelektrod | 475 ml | 475ml |
| 11966089 | TISAB III | Fluoridelektrod | 475 ml | 475ml |
| 10665261 | TISAB II | Fluoridelektrod | 4 x 1 gal. | Paket med 4 |
| 11777777 | Sulfidantioxidantbuffert | Sulfidelektrod | 4 x 475 ml | 475ml |
| 11747757 | CISA | Kloridelektrod | 2 x 1 l | Paket med 2 |
| 10598741 | ISA-lösning | Koldioxidelektrod | 475 ml | 475ml |
| 11777677 | Alkalisk reagens | Cyanidelektrod | 475 ml | 475ml |
| 12993247 | pH-justerande låg nivå ISA | Ammoniakelektrod | 475 ml | 475ml |
| 12881521 | pH-justering av ISA | Ammoniakelektrod | 475 ml | 475ml |
| 12903257 | Lagringslösning | Ammoniakelektrod | 475 ml | 475ml |
| 11767687 | Syrabuffert | Kväveoxidelektrod | 475 ml | 475ml |
| 11767807 | Jodidreagens | Klorelektrod | 5 x 50 ml | Paket med 5 |
| 11737707 | Syrareagens | Klorelektrod | 475 ml | 475ml |
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser. Justerare för jonstyrka används för analys med jonselektiva elektroder, och speciella reagenser används med vissa jonselektiva elektroder.
Garanti : ur kartongen
Jonstyrkesjusterare läggs till i alla prover och standarder för att skapa en enhetlig bakgrundsjonstyrka, vilket ger mer reproducerbara mätningar. Den ammoniak-pH-justerande ISA (951211) och lågnivå-ammoniak-pH-justerande ISA (951210) inkluderar båda ett pH-indikerande blått färgämne för omedelbar verifiering av korrekt pH i ammoniakprover och standarder utan pH-mätning. Ammoniak-pH-justerande ISA (951211) förhindrar sammansättning av ammoniak och hämmar bildandet av metallhydroxider, vilket möjliggör bestämning av total ammoniak i provet och ökar resultatens noggrannhet. Den låg-nivå ammoniak-pH-justerande ISA (951210) är idealisk för ammoniakprover med en koncentration på 10 ppm och lägre som inte innehåller metallstörningar.
Alla jonstyrkesjusterare och specialreagenser är förpackade som en 1-pint (475 ml) flaska, förutom:
- Kat. Nej. 941709 är förpackad som två 1-liters flaskor (2 x 1L)
- Kat. Nej. 941609 är förpackad som fyra 1-pint (4 x 475 ml) flaskor
- Cat. Nej. 940909 är förpackad som en 1-gallons (3,7L) flaska
- Kat. Nej. 940999 är förpackad som fyra 1-gallons (4 x 3,7L) flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TISAB II för fluorelektrod |
| För användning med (utrustning) | Fluoridelektrod |
| Typ | TISAB II |
| För användning med (applikation) | Justerare för jonstyrka som används för analys med jonselektiva elektroder och speciella reagenser som används med vissa jonselektiva elektroder |
| Kvantitet | 1 gal. |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.