Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Produktkod. 11777527
Change view
Typ:
Alkalisk reagens
CISA
ISA-lösning
Jodidreagens
Jonstyrkejusterande buffert
Lagringslösning
Nitratinterferensdämpare
Sulfidantioxidantbuffert
Syrabuffert
Syrareagens
TISAB II
TISAB III
pH-justerande låg nivå ISA
pH-justering av ISA
För användning med (utrustning):
Ammoniakelektrod
Bromidelektrod, Kadmiumelektrod, Kloridelektrod, Cupric-elektrod, Jodidelektrod, Sufidelektrod, Thiocyanatelektrod
Cyanidelektrod
Fluoridelektrod
Fluoroboratelektrod, Nitratelektrod, Perkloratelektrod
Kalciumelektrod
Kaliumelektrod
Klorelektrod
Kloridelektrod
Koldioxidelektrod
Kväveoxidelektrod
Natrium ISE
Natriumelektrod
Nitratelektrod
Sulfidelektrod
Kvantitet:
475 ml
5 x 50 ml
1 gal.
4 x 475 ml
2 x 1 l
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.8 L
475ml
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
Varje
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Kvantitet Förpackningsstorlek
11777527 ISA-lösning Fluoroboratelektrod, Nitratelektrod, Perkloratelektrod 475 ml 475ml
11722787 Lagringslösning Natriumelektrod 475 ml Varje
12049967 Jonstyrkejusterande buffert Natrium ISE 475 ml 475ml
10039140 Nitratinterferensdämpare Nitratelektrod 475 ml Varje
11767527 Nitratinterferensdämpare Nitratelektrod 475 ml 475ml
11516175 ISA-lösning Fluoroboratelektrod, Nitratelektrod, Perkloratelektrod 475 ml Varje
11717537 ISA-lösning Kaliumelektrod 475 ml 475ml
11747537 ISA-lösning Kalciumelektrod 475 ml 475ml
11976079 ISA-lösning Bromidelektrod, Kadmiumelektrod, Kloridelektrod, Cupric-elektrod, Jodidelektrod, Sufidelektrod, Thiocyanatelektrod 475 ml 475ml
11757647 TISAB II Fluoridelektrod 1 gal. 3.8 L
11966089 TISAB III Fluoridelektrod 475 ml 475ml
10665261 TISAB II Fluoridelektrod 4 x 1 gal. Paket med 4
11777777 Sulfidantioxidantbuffert Sulfidelektrod 4 x 475 ml 475ml
11747757 CISA Kloridelektrod 2 x 1 l Paket med 2
10598741 ISA-lösning Koldioxidelektrod 475 ml 475ml
11777677 Alkalisk reagens Cyanidelektrod 475 ml 475ml
12993247 pH-justerande låg nivå ISA Ammoniakelektrod 475 ml 475ml
12881521 pH-justering av ISA Ammoniakelektrod 475 ml 475ml
12903257 Lagringslösning Ammoniakelektrod 475 ml 475ml
11767687 Syrabuffert Kväveoxidelektrod 475 ml 475ml
11767807 Jodidreagens Klorelektrod 5 x 50 ml Paket med 5
11737707 Syrareagens Klorelektrod 475 ml 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 11777527 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 930711
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser.
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser. Justerare för jonstyrka används för analys med jonselektiva elektroder, och speciella reagenser används med vissa jonselektiva elektroder.
Garanti : ur kartongen
Jonstyrkesjusterare läggs till i alla prover och standarder för att skapa en enhetlig bakgrundsjonstyrka, vilket ger mer reproducerbara mätningar. Den ammoniak-pH-justerande ISA (951211) och lågnivå-ammoniak-pH-justerande ISA (951210) inkluderar båda ett pH-indikerande blått färgämne för omedelbar verifiering av korrekt pH i ammoniakprover och standarder utan pH-mätning. Ammoniak-pH-justerande ISA (951211) förhindrar sammansättning av ammoniak och hämmar bildandet av metallhydroxider, vilket möjliggör bestämning av total ammoniak i provet och ökar resultatens noggrannhet. Den låg-nivå ammoniak-pH-justerande ISA (951210) är idealisk för ammoniakprover med en koncentration på 10 ppm och lägre som inte innehåller metallstörningar.
Alla jonstyrkesjusterare och specialreagenser är förpackade som en 1-pint (475 ml) flaska, förutom:
  • Kat. Nej. 941709 är förpackad som två 1-liters flaskor (2 x 1L)
  • Kat. Nej. 941609 är förpackad som fyra 1-pint (4 x 475 ml) flaskor
  • Cat. Nej. 940909 är förpackad som en 1-gallons (3,7L) flaska
  • Kat. Nej. 940999 är förpackad som fyra 1-gallons (4 x 3,7L) flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ISA för fluorborat-, nitrat-, perkloratelektroder
För användning med (utrustning) Fluoroboratelektrod, Nitratelektrod, Perkloratelektrod
Typ ISA-lösning
För användning med (applikation) Justerare för jonstyrka som används för analys med jonselektiva elektroder och speciella reagenser som används med vissa jonselektiva elektroder
Förpackning 5 2 oz. (5 x 60 ml) Flaskor
Kvantitet 475 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrate Ionic Strength Adjustor
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Sulfate
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.