Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Produktkod. 12049967
Typ:
Acid Buffer
Acid Reagent
CISA
Förvaringslösning
ISA-lösning
Iodide Reagent
Ionic Strength Adjustor Buffer
Jonselektiva elektrodereagenser
Nitrate Interference Suppressor
Reconditioning Solution
Sulfide Anti-Oxidant Buffer
TISAB II
TISAB III
pH Adjusting ISA
pH Adjusting Low Level ISA
För användning med (utrustning):
Ammonia Electrode
Bromide Electrode, Cadmium Electrode, Chloride Electrode, Cupric Electrode, Iodide Electrode, Sufide Electrode, Thiocyanate Electrode
Calcium Electrode
Chloride Electrode
Chlorine Electrode
Fluorelektrod
Fluoroborate Electrode, Nitrate Electrode, Perchlorate Electrode
Jonselektiv elektrod
Koldioxidelektrod 9502BNMP
Nitrate Electrode
Nitrogen Oxide Electrode
Potassium Electrode
Sodium Electrode
Sodium ISE
Sulfide Electrode
Kvantitet:
475 mL
5 x 50 mL
1 gal.
4 x 475 mL
2 x 1 L
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek
3.8 L
475ml
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12049967
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 841111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser.
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser. Justerare för jonstyrka används för analys med jonselektiva elektroder, och speciella reagenser används med vissa jonselektiva elektroder.
Garanti : ur kartongen
Justerare för jonstyrka läggs till alla prover och standarder för att skapa en enhetlig bakgrund jonstyrka, vilket ger mer reproducerbara mätningar. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) och lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) inkluderar båda ett pH-indikerande blått färgämne för omedelbar verifiering av korrekt pH i ammoniakprover och standarder utan att pH-mätning krävs. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) förhindrar komplexbildning av ammoniak och hämmar bildning av metallhydroxider, vilket möjliggör bestämning av total ammoniak i provet och ökar resultatens noggrannhet. Den lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) är idealisk för ammoniakprover med en koncentration på 10 ppm och lägre som inte innehåller metallstörningar.
Alla jonstyrkejusterare och specialreagenser är förpackade som en 1 pint (475 ml) flaska, förutom:
  • Katt. nr 941709 är förpackad som två 1 liters (2 x 1L) flaskor
  • Katt. nr. 941609 är förpackad som fyra 1 pint (4 x 475 ml) flaskor
  • Katt. nr. 940909 är förpackad som en 1 gallon (3,7L) flaska
  • Katt. nr. 940999 är förpackad som fyra 1 gallon (4 x 3,7L) flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Beskrivning Jonstyrkejusteringsbuffertlösning för natriumjonselektiva elektroder, 475 ml
För användning med (utrustning) Sodium ISE
Typ Ionic Strength Adjustor Buffer
För användning med (applikation) Justerare för jonstyrka som används för analys med jonselektiva elektroder och speciella reagenser som används med vissa jonselektiva elektroder
Förpackning 5 2 oz. (5 x 60 ml) Flaskor
Kvantitet 475 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: water, ammonium chloride, ammonium hydro
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.