Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser
Beskrivning
Ta mer exakta och reproducerbara ISE-mätningar med Thermo Scientific™ Orion™ ISE jonstyrkejusteringar (ISA) och specialreagenser. Justerare för jonstyrka används för analys med jonselektiva elektroder, och speciella reagenser används med vissa jonselektiva elektroder.
Garanti : ur kartongen
Justerare för jonstyrka läggs till alla prover och standarder för att skapa en enhetlig bakgrund jonstyrka, vilket ger mer reproducerbara mätningar. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) och lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) inkluderar båda ett pH-indikerande blått färgämne för omedelbar verifiering av korrekt pH i ammoniakprover och standarder utan att pH-mätning krävs. Ammoniak pH-justerande ISA (951211) förhindrar komplexbildning av ammoniak och hämmar bildning av metallhydroxider, vilket möjliggör bestämning av total ammoniak i provet och ökar resultatens noggrannhet. Den lågnivå ammoniak pH-justerande ISA (951210) är idealisk för ammoniakprover med en koncentration på 10 ppm och lägre som inte innehåller metallstörningar.
Alla jonstyrkejusterare och specialreagenser är förpackade som en 1 pint (475 ml) flaska, förutom:
- Katt. nr 941709 är förpackad som två 1 liters (2 x 1L) flaskor
- Katt. nr. 941609 är förpackad som fyra 1 pint (4 x 475 ml) flaskor
- Katt. nr. 940909 är förpackad som en 1 gallon (3,7L) flaska
- Katt. nr. 940999 är förpackad som fyra 1 gallon (4 x 3,7L) flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Förvaringslösning för natriumelektrod |
| För användning med (utrustning) | Natriumelektrod |
| Typ | Förvaringslösning |
| För användning med (applikation) | Justerare för jonstyrka som används för analys med jonselektiva elektroder och speciella reagenser som används med vissa jonselektiva elektroder |
| Förpackning | Se enskilda komponenter |
| Kvantitet | 475 ml |
Säkerhet och hantering
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ammonium hydroxide,ammonium chloride
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.