Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyslösningar för ytaktiva ämnen
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Orion™ ISE Surfactant Analysis Solutions för titrering med surfaktantjonselektiva elektroder (ISE).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tensidreagens, nonjoniskt |
| Färg | Blått |
| Beskrivning | 654205 |
| För användning med (utrustning) | Surfactant Ion Selective Electrode |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 475 ml |
| Lösningstyp | Surfactant Analysis |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.