Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bänkmätare Tillbehör
Produktkod. 17701849
Change view
Typ:
Dammskydd
Elektrodstativ
Strömadapter
USB Kabel-TV
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17701849 Elektrodstativ
17711849 Dammskydd
17711749 Strömadapter
17721849 USB Kabel-TV
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17701849 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LSTARARM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 SEK
    1058.40 SEK / Paket med 1
    Save 201.60 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mätartillbehör i Orion Lab Star-serien stöder din Orion Lab Star PH111 pH-mätare, Orion Lab Star EC112 konduktivitetsmätare eller Orion Lab Star DO113 DO-mätare.
Välj tillbehör i Orion Lab Star-serien för mätare för att stödja din Orion Lab Star PH111 pH/mV-mätare, Orion Lab Star EC112 konduktivitetsmätare eller Orion Lab Star DO113 mätare för löst syre. Använd tillbehöret till mätarens dammskydd för längre förvaring av mätaren. Välj en ersättningsmätarmonterad elektrodhållare, universell strömadapter eller datorkabel vid behov. Orion Lab Star-seriens pH-mätare, konduktivitetsmätare och DO-mätare är idealiska för förenklade, budgetvänliga laboratorietester och dataregistrering.
Orion Lab Star Series Meter Tillbehör Funktioner
  • LSTAR-ARM Orion Lab Star-seriens mätarmonterade elektrodstativ låter dig byta ut ditt elektrodstativ efter behov och är kompatibelt med Orion Lab Star PH111 pH-mätare, Orion Lab Star EC112 konduktivitetsmätare och Orion Lab Star DO113 DO-mätare
  • LSTAR-PWR Orion Lab Star-serien universell strömförsörjning, 100-240V 50/60 Hz, låter dig byta ut din nätadapter efter behov och är kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-mätare, Orion Lab Star EC112 konduktivitetsmätare och Orion Lab Star DO113 DO-mätare
  • LSTAR-USB Orion Lab Star-serien USB datorkabel låter dig byta ut din datorkabel efter behov och är kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-mätare, Orion Lab Star EC112 konduktivitetsmätare och Orion Lab Star DO113 DO-mätare
  • LSTAR-CVR Orion Lab Star-seriens mätare dammskydd skyddar din mätare från damm och skräp under förvaring och är kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-mätare, Orion Lab Star EC112 konduktivitetsmätare och Orion Lab Star DO113 DO-mätare
Ytterligare tillbehör som är kompatibla med mätare i Orion Lab Star Series
  • STARA-106 bläckband kompakt skrivare, 100-240V 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Lab Star-seriens elektrodstativ med mätarmonterbart fäste
Typ Elektrodstativ
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Kompatibilitet Orion Lab Star PH111 pH-mätare, Orion Lab Star EC112 konduktivitetsmätare och Orion Lab Star DO113 DO-mätare