Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Lab Star DO bänkmätare för upplöst syre
Produktkod. 17721859
Change view
Typ:
Löst syremätarkit
Mätare för löst syre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17721859 Löst syremätarkit
17711859 Mätare för löst syre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17721859 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LSTAR1135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15886.06 SEK
    15701.50 SEK / Paket med 1
    Save 184.56 SEK
    1% Av
Orion Lab Star DO113 bänkmätare med löst syre mäter DO som % mättnad eller koncentration med temperaturen, har stor bakgrundsbelyst display för enkel synbarhet och erbjuder litet fotavtryck för att spara bänkutrymme. Denna DO-mätare är idealisk för förenklade, budgetvänliga laboratorietester och dataregistrering.
Mät löst syre som procent mättnad eller koncentration i ppm eller mg/L med temperatur med hjälp av Orion Lab Star DO113 DO bänkmätare. Denna DO-mätare har en stor bakgrundsbelyst display för enkel synbarhet och litet fotavtryck för att spara bänkutrymme och är idealisk för förenklade, budgetvänliga tester. Använd stabiliserings- och redo-indikatorerna på skärmen för att identifiera när DO-mätaravläsningarna är klara. Visa aktiva kalibreringsloggar med datum- och tidsstämpel, registrera nyckelmätningar med hjälp av 500-punktsdataloggen med datum- och tidsstämpel och mata ut alla loggar till en skrivare eller dator.
Orion Lab Star DO113 DO-mätarfunktioner
  • Budgetvänlig DO-mätare för förenklad löst syre som procentsatsmättnad eller koncentrationstestning
  • Displayen visar löst syre, barometertryck, temperatur och salthalt samtidigt för noggrann dataregistrering
  • Mät 0,0 till 300,0 % mättnad, 0,00 till 30,0 mg/L eller ppm och -5,0 till 105,0 °C eller 23,0 till 221,0 °F för att säkerställa omfattande mätmöjligheter
  • Utför 100 % och 0 % mättnadskalibreringar, en punkts koncentrationskalibrering med ett specialvärde (Winkler) och en punkt temperaturjustering för kompetent SOP-efterlevnad
  • Använd automatisk barometertryckskompensation för DO-mätningar med värdeinmatning i mmHg eller bar
  • Använd automatisk salthaltskompensation för DO-mätningar med värdeinmatning på 0,0 till 45,0 ppt
  • Stor 5-tums bakgrundsbelyst skärm gör det enkelt att visa och registrera mätningar
  • Ett litet meteravtryck sparar värdefullt bänkutrymme i ditt laboratorium
  • Stabiliserande och beredskapsindikatorer på skärmen hjälper till att identifiera när avläsningarna är klara
  • Data- och tidsstämplade data och kalibreringsloggar stödjer GLP efterlevnad
  • Visa aktiv DO som % mättnad, DO som koncentrations- och temperaturkalibreringsloggar med datum- och tidsstämpel för att säkerställa noggranna, reproducerbara mätningar
  • Använd en 500-punkts datalogg med datum och tid för att registrera viktiga mätningar
  • Exportera data och kalibreringsloggar till en skrivare eller dator för långtidslagring
Mätar- och meterkit
  • LSTAR1130 är DO-mätaren och stativet, vilket gör att du kan köpa din DO-elektrod separat
  • LSTAR1135 är standard-DO-mätarkitet, för ett brett utbud av löst syreprov inklusive BOD med medföljande adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Lab Star DO113 bänkmätare för upplöst syre standardsats
Inkluderar 083005MD polarografisk DO/ATC-sond med kalibreringshylsa; 080513 DO-sondunderhållssats; 080360 BOD-adapter; mätare med elektrodstativ, PC-kabel, universell strömadapter
För användning med (applikation) För ett brett utbud av lösta syreprover inklusive BOD (med medföljande adapter)
Mätlägen Upplöst syre (% mättnad med temperatur), Upplöst syre (mg/L med temperatur), Upplöst syre (ppm med temperatur)
Sensortyper Polarografisk
Räckvidd (polarografisk DO) 0,0 till 300,0 % mättnad; 0,00 till 30,0 mg/L eller ppm
Upplösning (Polarografisk DO) 0,1, 1 % mättnad; 0,01, 0,1 mg/L eller ppm
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±2 % mättnad± 1 LSD; ±0,2 mg/L eller ppm± 1 LSD
Tryckområde 400,0 till 850,0 mmHg; 0,533 till 1,133 bar
Kalibreringslägen 100 % mättnad, 0 % mättnad, anpassat koncentrationsvärde
Temperaturområde (metriskt). -5,0 °C till +105,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp 5 tums bakgrundsbelyst LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktig
Datapunkter 500-set med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Information om datahantering Kontinuerlig, Auto-Read och tidsstyrda läslägen
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm
Ingångar 9-stifts MiniDIN för DO och ATC
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med vrid-och-låsmätaranslutning och utbytbara väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Mått (L x B x H) 187,2 x 155,2 x 61,7 mm, 7,37 x 6,11 x 2,43 tum.
Vikt (metrisk) 700 gram
Vikt (engelska) 1.54 lb.
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Garanti 3 års meter garanti
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,0 till 300,0 % mättnad
Typ Löst syremätarkit
Utgångar Dator eller skrivare (STARA-106)