Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 konduktivitetsbänkmätare
Produktkod. 17791849
Change view
Typ:
Ledningsmätare
Ledningsmätarkit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17791849 Ledningsmätare
17701859 Ledningsmätarkit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17791849 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LSTAR1120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9170.00 SEK
    8897.26 SEK / Paket med 1
    Save 272.74 SEK
    2% Av
I lager
Orion Lab Star EC112 konduktivitetsbänkmätare mäter konduktivitet, salthalt eller TDS med temperatur, har en stor bakgrundsbelyst display för enkel synbarhet och erbjuder litet fotavtryck för att spara bänkutrymme. Denna konduktivitetsmätare är idealisk för förenklade, budgetvänliga laboratorietester och dataregistrering.
Mät konduktivitet, salthalt eller totalt upplösta fasta ämnen med temperatur med hjälp av Orion Lab Star EC112 konduktivitetsbänkmätare. Med en stor, bakgrundsbelyst display för enkel synbarhet och litet fotavtryck för att spara utrymme, är denna mätare idealisk för förenklade, budgetvänliga laboratorietester. Använd skärmstabiliserings- och redo-indikatorerna för att identifiera när konduktivitetsmätaren, salthaltsmätaren och TDS-mätaravläsningarna är klara. Visa aktiva kalibreringsloggar med datum och tid, registrera nyckelmätningar med hjälp av 500-punktsdataloggen med datum och tid, och mata ut alla loggar till en skrivare eller dator.
Orion Lab Star EC112 ledningsledningsmätares egenskaper
  • Budgetvänlig ledningshastighetsmätare för förenklad ledningsförmåga, salthalt och TDS-testning
  • Displayen visar ledningsförmåga, cellkonstant, temperatur och temperaturkoefficient samtidigt för noggrann dataregistrering
  • Mät ledningsförmåga från 0,00 μS till 500,0 mS, salthalt från 0,00 till 80,0 ppt eller 0,00 till 42,0 PSU, 0,00 ppm till 500,0 ppt TDS och -5,0 till 105,0 °C för °att säkerställa omfattande mätmöjligheter
  • Utför en till fem punkts ledningsförmåga och TDS-kalibreringar, en punkts salthaltskalibrering och en punkts temperaturjustering för kompetent SOP-efterlevnad
  • Stor 5-tums bakgrundsbelyst skärm gör det enkelt att visa och registrera mätningar
  • Ett litet meteravtryck sparar värdefullt bänkutrymme i ditt laboratorium
  • Stabiliserande och beredskapsindikatorer på skärmen hjälper till att identifiera när avläsningarna är klara
  • Data- och tidsstämplade data och kalibreringsloggar stödjer GLP efterlevnad
  • Se loggar över aktiv ledningsförmåga, salthalt, TDS och temperatur med datum- och tidsstämpel för att säkerställa noggranna, reproducerbara mätningar
  • Använd en 500-punkts datalogg med datum och tid för att registrera viktiga mätningar
  • Exportera data och kalibreringsloggar till en skrivare eller dator för långtidslagring
Mätar- och meterkit
  • LSTAR1120 är ledningsmätaren och stativet, vilket gör att du kan köpa din ledningselektrod separat
  • LSTAR1125 är standardutrustningen för ledningsmätare, för vanliga ledningsledningsprover i ett brett intervall från 1 μS/cm till 20 mS/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Lab Star EC112 konduktivitet/salthalt/TDS bänkmätare med stativ
Inkluderar Mätare med elektrodstativ, PC-kabel, universell strömadapter
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 % av avläsningen± 1 LSD
Utgångar Dator eller skrivare (STARA-106)
För användning med (applikation) Mätare och stativ, välj och köp elektroden separat
Mätlägen Konduktivitet med temperatur, Salthalt med temperatur, TDS med temperatur
Kompatibla prober 2-cells och 4-cells konduktivitetselektroder
Cell konstant 0,100 till 10,00 cm-1
Kalibrering Konduktivitet, salthalt, TDS och temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 1-5 poängs konduktivitet
Kalibreringspunkter 1 punkts salthalt, 1-5 poäng TDS, 1 punkts temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00μ S till 500,0 mS
Upplösning (konduktivitet) 0,01, 0,1, 1μ S; 0,01, 0,1 mS
Temperaturkompensation Linjär (0 till 10 %/° C) eller av
Temperaturkoefficient 0 till 10 %/° C
Temperatur (metrisk) referens 15,0, 20,0, 25,0 eller 30,0 °C
Räckvidd (salthalt) 0,00 till 80,0 ppt; 0,00 till 42,0 PSU
Upplösning (salthalt) 0,01, 0,1 ppt; 0,01, 0,1 PSU
Noggrannhet (salthalt) ±0,5 % av avläsningen± 1 LSD
Salinitetsmätningslägen Naturligt havsvatten (ppt) eller praktisk salthalt (PSU)
Räckvidd (TDS) 0.00 ppm to 500.0 ppt
Upplösning (TDS) 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt
Noggrannhet (TDS) ±0,5 % av avläsningen± 1 LSD
TDS-faktorintervall 0,40 till 1,00
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Temperaturområde (engelska) 23,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp 5 tums bakgrundsbelyst LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktig
Datapunkter 500-set med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Information om datahantering Kontinuerlig, Auto-Read och tidsstyrda läslägen
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm
Ingångar 8-stifts MiniDIN för konduktivitet med inbyggd ATC
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med vrid-och-låsmätaranslutning och utbytbara väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Mått (L x B x H) 187,2 x 155,2 x 61,7 mm, 7,37 x 6,11 x 2,43 tum.
Vikt (metrisk) 700 gram
Vikt (engelska) 1.54 lb.
Garanti 3 års meter garanti
Typ Ledningsmätare