Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 bänk pH-mätare
Description
Upptäck den prisbelönta Orion Lab Star PH111 pH/mV bänkmätare. Mät pH eller ORP samtidigt med mV och temperatur. Denna pH-mätare har en stor bakgrundsbelyst display för enkel synbarhet och litet fotavtryck för att spara utrymme på bänken och är idealisk för förenklade, budgetvänliga laboratorietester. Använd stabiliserings- och redoindikatorerna på skärmen för att identifiera när pH-mätarens och ORP-mätarens avläsningar är klara. Visa aktiva pH-, ORP- och temperaturkalibreringsloggar med datum- och tidsstämpel, registrera nyckelmätningar med hjälp av 500-punktsdataloggen med datum- och tidsstämpel, och mata ut alla loggar till en skrivare eller dator.
Orion Lab Star PH111 pH-mätarens funktioner
- Budgetvänlig pH-mätare för förenklad pH- och ORP-testning
- Displayen visar pH, mV och temperatur samtidigt för noggrann dataregistrering
- Mät -2,000 till 18,000 pH, -2000,0 till +2000,0 mV och -5,0 till 105,0 °C eller 23,0 till 221,0 °F för att säkerställa omfattande mätmöjligheter
- Utför en till fem punkts pH-kalibreringar, en punkt ORP-kalibrering och en punkt temperaturjustering för att säkerställa kompetent SOP-efterlevnad
- Stor 5-tums bakgrundsbelyst skärm gör det enkelt att visa och registrera mätningar
- Ett litet meteravtryck sparar värdefullt bänkutrymme i ditt laboratorium
- Stabiliserande och beredskapsindikatorer på skärmen hjälper till att identifiera när avläsningarna är klara
- pH-elektrodtillståndsikon hjälper till att säkerställa tillförlitlig elektrodprestanda
- Data- och tidsstämplade data och kalibreringsloggar stödjer GLP efterlevnad
- Se loggar för aktiv pH-, ORP- och temperaturkalibrering med datum och tidsstämpel för att säkerställa noggranna, reproducerbara mätningar
- Använd en 500-punkts datalogg med datum och tid för att registrera viktiga mätningar
- Exportera data och kalibreringsloggar till en skrivare eller dator för långtidslagring
Mätar- och meterkit
- LSTAR1110 finns pH-mätaren och stativet, vilket gör att du kan köpa din pH-elektrod separat
- LSTAR1115 är standardpaketet för pH-mätare, för vanliga pH-prover som dricksvatten, kranvatten, buffertar (icke-TRIS) och allmänt elevbruk
- LSTAR116 är det lättrena biopH-mätarkitet, för pH-prover som innehåller TRIS-buffertar, proteiner, sulfider, halider eller andra komponenter som kan störa silverklorid; Den medföljande påfyllningsbara pH-elektroden är lätt att rengöra och återställa
- LSTAR117 är det underhållslåga alternativet för biopH-mätare, för pH-prover som innehåller TRIS-buffertar, proteiner, sulfider, halogenider eller andra komponenter som kan störa silverklorid; Den medföljande gelfyllda pH-elektroden är underhållsfri och lätt att använda
- LSTAR1118 är det svåra pH-mätarkitet, för pH-prover som är tjocka, viskösa eller halvfasta inklusive livsmedel, drycker, avloppsvatten, emulsioner, jordar, slurries, suspenderade ämnen eller slam
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Orion Lab Star PH111 bänk pH/mV-mätare standardsats |
| Inkluderar | 9157BNMD återfyllbar epoxikropp pH/ATC-elektrod916099 pH 4/7/10 buffert, förvarings- och rengöringslösning 60 mL kitmeter med elektrodstativ, PC-kabel, universell strömadapter |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,3 °C/± 0,5 °F |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,005,± 1 LSD |
| Information om datahantering | Överför enstaka eller alla datapunkter till skrivare eller dator |
| Utgångar | Dator eller skrivare (STARA-106) |
| För användning med (applikation) | Standard pH-mätare, tillval, för vanliga pH-prover som dricksvatten, kranvatten, buffertar (icke-TRIS) och allmänt bruk för studenter |
| Mätlägen | pH med mV och temperatur, ORP med mV och temperatur |
| Kalibrering | pH, ORP och temperatur |
| Show More |
Safety and Handling
- Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter standard kit
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, silver nitrate,triton x-100