Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 bänk pH-mätare
Produktkod. 17761849
Change view
Typ:
pH/mV-mätare låg huvudström. Bio Sats
pH/mV-mätare med grundläggande elektrod
pH/mV-mätare med stativ
pH/mV-mätare svårt provkit
pH/mV-mätarkit Bio
pH/mV-mätarstandardkit
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17761849 pH/mV-mätare låg huvudström. Bio Sats
17731849 pH/mV-mätare med stativ
17741849 pH/mV-mätarstandardkit
17751849 pH/mV-mätarkit Bio
17771849 pH/mV-mätare svårt provkit
17781849 pH/mV-mätare med grundläggande elektrod
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17761849 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LSTAR1117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10998.86 SEK
    8800.79 SEK / Paket med 1
    Save 2198.07 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Orion Lab Star PH111 pH-mätare på bänken mäter pH eller ORP med mV och temperatur, har en stor bakgrundsbelyst display för enkel synbarhet och erbjuder litet fotavtryck för att spara bänkutrymme. Orion Lab Star pH-mätare är idealisk för förenklade, budgetvänliga laboratorietester och dataregistrering.
Upptäck den prisbelönta Orion Lab Star PH111 pH/mV bänkmätare. Mät pH eller ORP samtidigt med mV och temperatur. Denna pH-mätare har en stor bakgrundsbelyst display för enkel synbarhet och litet fotavtryck för att spara utrymme på bänken och är idealisk för förenklade, budgetvänliga laboratorietester. Använd stabiliserings- och redoindikatorerna på skärmen för att identifiera när pH-mätarens och ORP-mätarens avläsningar är klara. Visa aktiva pH-, ORP- och temperaturkalibreringsloggar med datum- och tidsstämpel, registrera nyckelmätningar med hjälp av 500-punktsdataloggen med datum- och tidsstämpel, och mata ut alla loggar till en skrivare eller dator.
Orion Lab Star PH111 pH-mätarens funktioner
  • Budgetvänlig pH-mätare för förenklad pH- och ORP-testning
  • Displayen visar pH, mV och temperatur samtidigt för noggrann dataregistrering
  • Mät -2,000 till 18,000 pH, -2000,0 till +2000,0 mV och -5,0 till 105,0 °C eller 23,0 till 221,0 °F för att säkerställa omfattande mätmöjligheter
  • Utför en till fem punkts pH-kalibreringar, en punkt ORP-kalibrering och en punkt temperaturjustering för att säkerställa kompetent SOP-efterlevnad
  • Stor 5-tums bakgrundsbelyst skärm gör det enkelt att visa och registrera mätningar
  • Ett litet meteravtryck sparar värdefullt bänkutrymme i ditt laboratorium
  • Stabiliserande och beredskapsindikatorer på skärmen hjälper till att identifiera när avläsningarna är klara
  • pH-elektrodtillståndsikon hjälper till att säkerställa tillförlitlig elektrodprestanda
  • Data- och tidsstämplade data och kalibreringsloggar stödjer GLP efterlevnad
  • Se loggar för aktiv pH-, ORP- och temperaturkalibrering med datum och tidsstämpel för att säkerställa noggranna, reproducerbara mätningar
  • Använd en 500-punkts datalogg med datum och tid för att registrera viktiga mätningar
  • Exportera data och kalibreringsloggar till en skrivare eller dator för långtidslagring
Mätar- och meterkit
  • LSTAR1110 finns pH-mätaren och stativet, vilket gör att du kan köpa din pH-elektrod separat
  • LSTAR1115 är standardpaketet för pH-mätare, för vanliga pH-prover som dricksvatten, kranvatten, buffertar (icke-TRIS) och allmänt elevbruk
  • LSTAR116 är det lättrena biopH-mätarkitet, för pH-prover som innehåller TRIS-buffertar, proteiner, sulfider, halider eller andra komponenter som kan störa silverklorid; Den medföljande påfyllningsbara pH-elektroden är lätt att rengöra och återställa
  • LSTAR117 är det underhållslåga alternativet för biopH-mätare, för pH-prover som innehåller TRIS-buffertar, proteiner, sulfider, halogenider eller andra komponenter som kan störa silverklorid; Den medföljande gelfyllda pH-elektroden är underhållsfri och lätt att använda
  • LSTAR1118 är det svåra pH-mätarkitet, för pH-prover som är tjocka, viskösa eller halvfasta inklusive livsmedel, drycker, avloppsvatten, emulsioner, jordar, slurries, suspenderade ämnen eller slam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Lab Star PH111 bänk pH/mV-mätare biokit med lågt underhåll
Inkluderar GD9106BNWP dubbelkopplingsgelfylld epoxikropp pH-elektrod927007MD rostfritt stål ATC-temperatursond916099 pH 4/7/10 buffert, förvarings- och rengöringslösning 60 mL kitmeter med elektrodstativ, PC-kabel, universell strömadapter
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C/± 0,5 °F
Noggrannhet (mV) ±0,2 eller± 0,05 %, vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,005,± 1 LSD
Information om datahantering Överför enstaka eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Utgångar Dator eller skrivare (STARA-106)
För användning med (applikation) Lågt underhåll Bio Alternativ för pH-mätare, för pH-prover som innehåller TRIS-buffertar, proteiner, sulfider, halogenider eller andra komponenter som kan störa silverklorid; Den medföljande gelfyllda pH-elektroden är lågunderhållsfri och lätt att använda
Mätlägen pH med mV och temperatur, ORP med mV och temperatur
Kalibrering pH, ORP och temperatur
Område (pH) -2 till 18
Upplösning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5 poäng
Räckvidd (mV) ±2000,0
Range (ORP) ±2000,0 mV med± 250 mV offset
Upplösning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 1 (ORP)
Temperaturområde (metriskt) -5,0 °C till +105,0 °C
Temperaturområde (engelska) 23,0 °F till 221,0 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp LCD, 5 tum. Bakgrundsbelyst
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Minne Icke-flyktig
Datapunkter 500 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm
Ingångar BNC för pH eller ORP, 8-stifts MiniDIN för ATC
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med vrid-och-låsmätaranslutning och utbytbara väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Mått (L x B x H) 198,3 x 155,2 x 61,7 mm, 7,81 x 6,11 x 2,43 tum.
Vikt (metrisk) 700 gram
Vikt (engelska) 1.54 lb.
Garanti 3 års meter garanti
Typ pH/mV-mätare låg huvudström. Bio Sats
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.