Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Blykombination jonselektiv elektrod
Produktkod. 10191251
Change view
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kontakttyper unitSize
10191251 Fast 1,2 m BNC-kabel Varje
10479102 Skruvlock Varje
10587401 BNC, vattentät Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10191251 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 9482BN
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mät blyjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, exakt och ekonomiskt.
Mät blyjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Blyelektroder.
  • Fritt flödande tema Scientific™ Sure-Flow™ junction säkerställer stabila, driftfria potentialer
  • När konventionella elektrodkopplingar täpps till kan Sure-Flow-kopplingen öppnas och spolas ren genom att helt enkelt trycka på locket
  • Bly-halvcellselektrod som används tillsammans med Orion 900200 Double Junction Reference-elektroden erbjuder fördelarna med Sure-Flow™ korsningsdesign
  • Kalibreringsstandards katalognummer: 948206 - 0,1 M Pb(CIO 4 ) 2 ; 948207 - 0,1 MNa2SO4
  • Erforderliga ISA-katalognummer: Se bruksanvisningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kontakttyper Fast 1,2 m BNC-kabel
Beskrivning Med BNC-kontakt
Drift driftfria potentialer
Korsning Sure-flow
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Typ Blyjonselektiv elektrod, BNC-kontakt