Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Blykombination jonselektiv elektrod
Produktkod. 10479102
Kontakttyper:
BNC, vattentät
Fast 1,2 m BNC-kabel
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10479102
Brand: Thermo Scientific™ 9482SC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Mät blyjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, exakt och ekonomiskt.
Mät blyjoner i vattenlösningar snabbt, enkelt, noggrant och ekonomiskt med Thermo Scientific™ Orion™ Blyelektroder.
  • Fritt flödande tema Scientific™ Sure-Flow™ junction säkerställer stabila, driftfria potentialer
  • När konventionella elektrodkopplingar täpps till kan Sure-Flow-kopplingen öppnas och spolas ren genom att helt enkelt trycka på locket
  • Bly-halvcellselektrod som används tillsammans med Orion 900200 Double Junction Reference-elektroden erbjuder fördelarna med Sure-Flow™ korsningsdesign
  • Kalibreringsstandards katalognummer: 948206 - 0,1 M Pb(CIO 4 ) 2 ; 948207 - 0,1 MNa2SO4
  • Erforderliga ISA-katalognummer: Se bruksanvisningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvlock
Beskrivning Med skruvlockskontakt
Drift driftfria potentialer
Korsning Sure-Flow
För användning med (utrustning) ISE-mätare
Typ Blyjonselektiv elektrod, skruvlockskontakt